Merck
D1756
Sigma-Aldrich
Dexamethason
≥98% (HPLC), powder, NOS induction inhibitor
Synonym(e):
(11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methylprednisolon, Prednisolon F
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29FO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.46
Beilstein:
2066651
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51422306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Dexamethason, ≥98% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 25 mg/mL
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dexamethason ist ein potentes Glukokortikoid mit minimaler bis keiner mineralokortikoidalen Aktivität. Dexamethason wirkt sich pleiotrop auf verschiedene Signalwege aus. Zu seinen Funktionen gehören die Hemmung der Neutrophilenmigration und die Reduzierung der Proliferation von Lymphozytenkolonien. Forschungsergebnisse zeigen, dass Dexamethason ein Höhenlungenödem verhindern kann, indem der Pulmonalarteriendruck gesenkt wird.
Anwendung
Dexamethason wurde verwendet:
  • in Kulturmedien, um die Differenzierung von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen in osteogenes Gewebe zu induzieren
  • als Komponente von Adipozyten-Differenzierungsmedium
  • zur In-vitro-Stimulation der primären normalen menschlichen Epithelzellen (NHBE) und der glatten Atemwegsmuskulatur (ASM)
Biochem./physiol. Wirkung
Dexamethason ist bekannt für seine Wirksamkeit gegen rezidivierende multiple Myelome. Es reduziert Entzündungen, bei denen Komplikationen in der Zerebrospinalflüssigkeit und im zentralen Nervensystem (ZNS) auftreten können, wie etwa der Verlust des Gehörs.
Glucocorticoid entzündungshemmendes Mittel
Glucocorticoid entzündungshemmendes Mittel. Reguliert T-Zell-Überleben, Wachstum und Differenzierung. Hemmt die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, entwickelt.. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Angaben zur Herstellung
Dexamethason ist löslich in DMSO (25 mg/ml), Chloroform oder Ethanol.
Rekonstituierung
Verdünnen Sie 1 mg/mL Stammlösung 1:50 mit sterilen Medien und lagern Sie die Lösung gefroren in Arbeitsaliquoten, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dexamethasone induction of a heat stress response
Guerrero JA, et al.
Methods in Enzymology (2011)
Increased expression of ADAM33 and ADAM8 with disease progression in asthma
Foley SC, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 119(4), 863-871 (2007)
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
Dexamethasone in adults with bacterial meningitis
De Gans J and Van de BD
The New England Journal of Medicine, 347(20), 1549-1556 (2002)
Yanan Wu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-11)
Many studies about fabricating organic-inorganic composite materials have been carried out in order to mimic the natural structure of bone. Pearl, which has a special block-and-mortar hierarchical structure, is a superior bone repair material with high osteogenic activity, but it
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.