Merck
I0305000
Insulin (bovine)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Insulin aus Rinderpankreas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C254H377N65O75S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5733.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
insulin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Insulin (bovine) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Zweikettige Polypeptidhormone, die durch die β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert werden. Ihr Molekulargewicht ist ~5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α−Kette enthält eine intrakettige Disulfidbindung. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glycogen, Eiweiß und Fett.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qichen Yuan et al.
Nutrients, 12(1) (2020-01-19)
This study evaluated the effects and the underlying mechanisms of casein glycomacropeptide hydrolysate (GHP) on high-fat diet-fed and streptozotocin-induced type 2 diabetes (T2D) in C57BL/6J mice. Results showed that 8-week GHP supplementation significantly decreased fasting blood glucose levels, restored insulin
Jieyun Hong et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 681, 108260-108260 (2020-01-12)
Preadipocyte differentiation and lipid synthesis are critical steps for intramuscular fat (IMF) deposition and lipid metabolism homeostasis. IMF content of beef not only determines the ratio of muscle to adipose, but also determines the beef quality, flavor, and sensory characteristics.
Xiao-Fan Hu et al.
Theranostics, 11(8), 3796-3812 (2021-03-06)
Rationale: Mechanisms underlying the compromised bone formation in type 1 diabetes mellitus (T1DM), which causes bone fragility and frequent fractures, remain poorly understood. Recent advances in organ-specific vascular endothelial cells (ECs) identify type H blood vessel injury in the bone
Shujie Ning et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-17)
Previous studies have demonstrated that monochromatic light affects plasma melatonin (MEL) levels, which in turn regulates hepatic insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion via the Mel1c receptor. However, the intracellular signaling pathway initiated by Mel1c remains unclear. In this study
Ping Jiang et al.
Journal of dairy science, 103(7), 6661-6671 (2020-05-04)
The CD44 gene encodes a cell-surface glycoprotein that participates in a variety of biological processes such as cell interactions, adhesion, hematopoiesis, and tumor metastasis. We compared the transcriptome in bovine mammary epithelial cells (bMEC) of Chinese Holstein dairy cows producing