Merck
H7904
Sigma-Aldrich
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), powder, estrogen receptor modulator
Synonym(e):
4OH-Tamoxifen, (Z)-4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, (Z)-4-OHT, trans-4-Hydroxytamoxifen
Größe auswählen
5 MG
CHF 319.00
25 MG
CHF 1’000.00
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 319.00
25 MG
CHF 1’000.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, ≥98% Z isomer
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChIKey
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxytamoxifen (4-OHT) ist ein Metabolit des Antiöstrogens Tamoxifen bei Menschen und anderen Säugetieren.[1] Sowohl die Z-(trans)- als auch die E-(cis)-4-OHT-Isomere weisen bei unreifen Ratten antiöstrogene Eigenschaften auf. Studien zu Struktur-Funktionsbeziehungen von fixierten Ringsystemen haben gezeigt, dass das trans-Isomer ein starkes Antiöstrogen ist, während das cis-Isomer in vitro vergleichsweise schwach als Antiöstrogen auf T47D-Brustkrebszellen wirkt (etwa 100-mal weniger wirksam). 4-OHT bindet an Östrogenrezeptoren (ER) und Östrogen-verwandte Rezeptoren (ERR) und übt sowohl östrogene als auch antiöstrogene Wirkungen aus. Diese Verbindung ist ein zellpermeabler, selektiver Östrogenrezeptormodulator (SERM). Im Vergleich zu Tamoxifen und seinen anderen Metaboliten weist 4-OHT eine höhere Affinität zur Bindung an Östrogenrezeptoren auf, was zu einer 50- bis 100-fach höheren Wirksamkeit bei der Hemmung der Zellproliferation in kultivierten normalen menschlichen Brustzellen und Brustkrebszelllinien führt.[2] Darüber hinaus hat sich 4-OHT bei der Hemmung des Wachstums dieser Zellen in Abwesenheit von Östrogen als wirksam erwiesen, wenn die Zellproliferation durch Insulin oder epidermalen Wachstumsfaktor induziert wurde.
Anwendung
Anwendungsgebiete von (Z)-4-Hydroxytamoxifen:
  • Als Medienzusatz zur Untersuchung der Zellviabilität durch den WST-1-Test[3]
  • Zur Einleitung der Deletion des Wachstumshormongens TGF-β in Mäusen[4]
  • Zur Einleitung der Cre-Rekombinase-Aktivität in vitro.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Microglia-Specific Expression of Olfml3 Is Directly Regulated by Transforming Growth Factor ?1-Induced Smad2 Signaling
Neidert N, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 1728-1728 (2018)
Decreased expression of Yes-associated protein is associated with outcome in the luminal A breast cancer subgroup and with an impaired tamoxifen response
Lehn S, et al.
BMC Cancer, 14, 119-119 (2014)
Pei-Shan Hou et al.
Nature communications, 10(1), 3581-3581 (2019-08-10)
The bimodal requisite for a genetic program and external stimuli is a key feature of sensory circuit formation. However, the contribution of cell-intrinsic codes to directing sensory-specific circuits remains unknown. Here, we identify the earliest molecular program that preselects projection
Keratinocyte-derived TGF? is not required to maintain skin immune homeostasis
Yang Y, et al.
Journal of Dermatological Science, 94(2), 290-297 (2019)
Formulation of anti-miR-21 and 4-hydroxytamoxifen co-loaded biodegradable polymer nanoparticles and their antiproliferative effect on breast cancer cells
Devulapally R, et al.
J. Mol. Pharmacol., 12, 2080-2092 (2015)
Artikel
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the (Z)-4-Hydroxytamoxifen (product H7904) solubility in DMSO?
    1 answer
    1. The product looks to be soluble in DMSO ~2mg/mL according to different sources. MilliporeSigma only has information validated for ethanol and methanol.
      Helpful?
  2. What are the solubility and solution stability recommendations for product H7904?
    1 answer
    1. We do not test shelf life of solutions of this product in methanol or ethanol. Solubility in 95% ethanol at 20-25 mg/ml producing a clear, very faint yellow solution. Heating is required for solubilization in ethanol (20mg/ml); it is recommended to heat the powder in the solvent for short time periods and alternately invert or vortex to stir it, repeating until product appears dissolved, to prevent over- heating of the product.
      Solutions of 4-OHT were prepared in methanol or chloroform at 10 mg/ml, yielding clear solutions
      Helpful?
  3. Is there Regulatory Support File available for storing product H7904 outside the recommended temperature range of 2-8°C?
    1 answer
    1. There is no Regulatory Support File (RSF) available for storing product H7904 outside the recommended temperature range of 2-8°C. The product is not produced or offered as a compendial grade product and is strictly for research use only.