Merck
I4409
Sigma-Aldrich
Fulvestrant
>98% (HPLC)
Synonym(e):
(7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluorpentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol, Faslodex, ICI 182.780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780
Größe auswählen
25 MG
CHF 247.00
CHF 247.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 247.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H47F5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 247.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: >5 mg/mL
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChIKey
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Fulvestrant wird wie folgt verwendet:
  • als Antagonist des Östrogenrezeptors (ERα und ERβ) zur Verringerung der Hepatozytenproliferation[1]
  • als Antagonist von ER zur Unterdrückung des auf Östrogen ansprechenden Elements in menschlichen Brustkrebs-MCF-7-Zellen[2]
  • als Anti-Östrogen in Brustkrebszelllinien[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Fulvestrant (ICI 182.780) ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Herunterregulator (SERD). Fulvestrant ist ein hochaffiner Östrogenrezeptor-Antagonist. IC50 = 0,29 nM. Fulvestrant ist das erste „reine“ Antiöstrogen, das keine agonistische Wirkung hat, sowohl in vitro als auch in vivo.
Fulvestrant ist ein 7α-Alkylsulphinylanalogon von 17β-Östrodiol und unterscheidet sich in seiner Struktur von anderen selektiven Östrogenrezeptor(ER)-Modulatoren (SERM). Es verringert die Dimerisation und Nuklear-Lokalisation des Östrogenrezeptors (ER). Fulvestrant verringert das Maß an ER-Protein in menschlichen Brustkrebszelllinien.[4] Fulvestrant wird für die Behandlung von Frauen in der Menopause mit hormonsensitivem fortgeschrittenem Brustkrebs bevorzugt.[5]
Fulvestrant ist ein selektiver Östrogenrezeptor-Herunterregulator (SERD); hochaffiner Östrogenrezeptor-Antagonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fulvestrant: an oestrogen receptor antagonist with a novel mechanism of action
Osborne CK, et al.
British Journal of Cancer, 90(S1), S2-S2 (2004)
Glutamic acid ameliorates estrogen deficiency-induced menopausal-like symptoms in ovariectomized mice
Han NR, et al.
Nutrition Research (New York, N.Y.), 35(9), 774-783 (2015)
Nuclear Respiratory Factor 1 Acting as an Oncoprotein Drives Estrogen-Induced Breast Carcinogenesis
Das J, et al.
Cells, 7(12), 234-234 (2018)
Partial hepatectomy induces delayed hepatocyte proliferation and normal liver regeneration in ovariectomized mice
Umeda M, et al.
Clinical and Experimental Gastroenterology, 8(2), 175-175 (2015)
Fulvestrant, a new treatment option for advanced breast cancer: tolerability versus existing agents
Vergote I and Abram P
Annals of Oncology, 17(2), 200-204 (2005)