Merck
S5007
Sigma-Aldrich
Sunflower seed oil
from Helianthus annuus, liquid, emollient
Größe auswählen
250 ML
CHF 148.00
1 L
CHF 474.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 148.00
1 L
CHF 474.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Sonnenblumenkernöl aus Helianthus annuus,
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Sonnenblumenkernöl von Helianthus annuus enthält gesättigte Fettsäuren (Palmitin- und Stearinsäuren), einfach ungesättigte Fettsäure (Oleinsäure) und mehrfach ungesättigte Fettsäure (hauptsächlich Linolsäure).[1] Außerdem enthält dieses zum Verzehr geeignete Öl nicht-glyceridische Bestandteile, darunter Tocopherole und Pflanzensterole, und ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen.[2]
Anwendung
Sonnenblumenkernöl von Helianthus annuus wurde als Trägerstoff für die Verabreichung von Tamoxifen[3][4] und 4-Hydroxytamoxifen[5] an Mäuse verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Sonnenblumenkernöl ist eines der am häufigsten verwendeten Pflanzenöle in der menschlichen Ernährung.[1] Die geerntete Ölsaat von Sonnenblumen (Helianthus annuus) wird auch für die Herstellung von Biodiesel verwendet.[6] Sonnenblumenkernöl wird in Kosmetika als Weichmacher verwendet und dient als wirksames phenolisches Antioxidans. Die im Sonnenblumenkernöl enthaltenen Phytosterole unterstützen die Regulierung des Cholesterinspiegels im Körper. Daher kann Sonnenblumenkernöl zur Behandlung pathologischer Zustände wie z. B. Akne, Arthritis und beschädigtem Haar verwendet werden.[7]
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vegetable oils: Dietary importance
"Reference Module in Food Science (2016)
Ethan G Hughes et al.
Nature neuroscience, 21(5), 696-706 (2018-03-21)
Oligodendrocyte generation in the adult CNS provides a means to adapt the properties of circuits to changes in life experience. However, little is known about the dynamics of oligodendrocytes and the extent of myelin remodeling in the mature brain. Using
Rayan Naser et al.
Scientific reports, 6, 20230-20230 (2016-02-06)
Adult neural stem cells (aNSCs) are relatively quiescent populations that give rise to distinct neuronal subtypes throughout life, yet, at a very low rate and restricted differentiation potential. Thus, identifying the molecular mechanisms that control their cellular expansion is critical
Mariya Tarazanova et al.
PloS one, 14(7), e0220048-e0220048 (2019-07-26)
Microbial surface properties are important for interactions with the environment in which cells reside. Surface properties of lactic acid bacteria significantly vary and some strains can form strong emulsions when mixed with a hydrocarbon. Lactococcus lactis NCDO712 forms oil-in-water emulsions
Wanida Ono et al.
Nature communications, 7, 11277-11277 (2016-04-14)
Dental root formation is a dynamic process in which mesenchymal cells migrate toward the site of the future root, differentiate and secrete dentin and cementum. However, the identities of dental mesenchymal progenitors are largely unknown. Here we show that cells
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research