Fortfahren mit
T9262
Tamoxifen Citrate
≥99% (TLC), powder, PKC inhibitor
Synonym(e):
(Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-buten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 405.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’370.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO · C6H8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.64
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
259-415-2
MDL number:
Assay:
≥99%
CHF 405.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tamoxifen -citrat (Salz), ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Application
Tamoxifen wurde zur Analyse seiner Wirkung auf die Strahlenempfindlichkeit und den Steroidrezeptorgehalt in menschlichen Brustkrebszellen eingesetzt[1]. Es wurde auch zur Untersuchung der Anreicherung von Triacylglycerin im Lebergewebe von weiblichen Ratten verwendet[2]. Ferner beschrieben Studien, dass Magnetfelder in der Umgebung die antiproliferative Wirkung von Tamoxifen in menschlichen Brustkrebszellen blockieren können[3].
Biochem/physiol Actions
Proteinkinase C-Inhibitor. Induziert Apoptose in menschlichen malignen Gliomzelllinien. Tamoxifen und sein Metabolit 4-Hydroxytamoxifen sind selektive Östrogenrezeptormodulatoren (SERM), die als Östrogen-Antagonisten in Brustdrüsen wirken. Hemmt die Estradiol-stimulierte VEGF-Produktion in Brustkrebszellen.
Östrogen-Antagonist in der Brustdrüse. Hemmt die Östradiol-stimulierte VEGF-Produktion in Brustkrebszellen. Proteinkinase C-Inhibitor.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Preparation Note
Tamoxigencitratsalz ist zu 50 mg/ml in Methanol löslich und erzeugt eine klare, farblose Lösung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1643306579000T0015000
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, water: sparingly soluble
solubility
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ESR1(2099), PRKCA(5578), PRKCB(5579), PRKCD(5580), PRKCE(5581), PRKCG(5582), PRKCH(5583), PRKCI(5584)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamoxifen -citrat (Salz)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)