Merck
P8833
Sigma-Aldrich
Puromycin -dihydrochlorid aus Streptomyces alboniger
greener alternative
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
3′-[α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido]-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.43
Beilstein:
3853613
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
product name
Puromycin -dihydrochlorid aus Streptomyces alboniger, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
Streptomyces alboniger
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
544.43 g/mol
Verpackung
pkg of 10 mg
pkg of 100 mg
pkg of 25 mg
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 88
new score: 79
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
yellow-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Anwendung(en)
agriculture
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChIKey
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Peptidylnukleosid
Puromycin ist ein Breitbandantibiotikum, das von Streptomyces alboniger produziert wird. Es ist ein Analog des 3′-Endes von Aminoacyl-tRNA. Es ist ein Inhibitor von Peptidyl-Transferase und in Prokaryoten wie Eukaryoten aktiv.
Wir haben uns verpflichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die in eine der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen fallen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie, nämlich „Atomökonomie“, „effiziente Energienutzung“, „Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen“ und „Biologische Abbaubarkeit“, aufweisen. Klicken Sie hier , um die DOZN-Scorecard anzusehen.
Anwendung
Puromycin-Dihydrochlorid gehört zur Gruppe der Nukleosid-Antibiotika und wird von Streptomyces alboniger gewonnen. Es ist ein Breitspektrum-Antibiotikum mit Antitumoraktivität, wirkt hemmend auf die Proteinsynthese und wird verwendet, um die Transkription von Regulierungsmechanismen zu untersuchen, die die sequenzielle und koordinierte Genexpression während der Zelldifferenzierung steuern. Bei eukaryotischen Zellkulturen wird eine Arbeitskonzentration von 1–10 μg/ml empfohlen.
Puromycin-Dihydrochlorid von Streptomyces alboniger hat folgende Anwendungen:
  • Herstellung von Puromycin-Stammlösung für Puromycin-Sensitivitätstests.
  • Selektion Lentivirus-infizierter Zellen, die einen Puromycin-resistenten Selektionsmarker enthalten.
Selektionsmittel für Zellen, die das Resistenzgen für Puromycin-N-acetyltransferase (PAC) enthalten. Empfohlen zur Verwendung in einem Konzentrationsbereich von 1–10 μg/ml. Stammlösung mittels Filtrierung mit einem 0,22-μm-Filter sterilisieren und dann bei −20 °C in Aliquoten lagern.
Biochem./physiol. Wirkung
Puromycin bindet unspezifisch an wachsende Polypeptidketten und führt so zu einem vorzeitigen Ende der Translation. Es hemmt die Proteinsynthese auf zweierlei Art. Erstens bindet es an der P-Stelle an das Spendersubstrat Peptidyl-tRNA und fungiert so als Akzeptorsubstrat. Zweitens konkurriert es mit Aminoacyl-tRNA um die Bindung an die A′-Stelle im Zentrum der Peptidyl-Transferase.
Wirkungsweise: Puromycin wirkt als Analog des 3′-terminalen Endes von Aminoacyl-tRNA, verursacht damit eine verfrühte Terminierung der Ketten und hemmt so die Proteinsynthese.
Widerstandsmechanismus: Puromycin-Acetyltransferase ist ein wirkungsvolles Resistenzgen.
Antimikrobielles Spektrum: Dieses Produkt ist aktiv gegen grampositive Mikroorganismen, weniger aktiv gegen säurefeste Bazillen und schwächer aktiv gegen gramnegative Mikroorganismen. Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugerzellen verhindern und wirkt rasch (Abtötung von 99 % aller Zellen innerhalb von 2 Tagen).
Vorsicht
Im Lieferzustand bleibt das Produkt bei einer Lagertemperatur von -20 °C vier Jahre lang aktiv.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt ist zu 50 mg/ml in Wasser löslich. Eine Stammlösung sollte mittels Filtrierung mit einem 0,22-μm-Filter hergestellt und dann bei -20 °C in Aliquoten gelagert werden. Dieses Produkt ist zu 10 mg/ml in Methanol löslich.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hansjörg Schwertz et al.
Blood, 115(18), 3801-3809 (2010-01-21)
Platelets are classified as terminally differentiated cells that are incapable of cellular division. However, we observe that anucleate human platelets, either maintained in suspension culture or captured in microdrops, give rise to new cell bodies packed with respiring mitochondria and
E Miyamoto-Sato et al.
Nucleic acids research, 28(5), 1176-1182 (2000-02-10)
Puromycin, an analog of the 3' end of aminoacyl-tRNA, causes premature termination of translation by being linked non-specifically to growing polypeptide chains. Here we report the interesting phenomenon that puromycin acting as a non-inhibitor at very low concentration (e.g. 0.04
Heterocyclic analogs of nucleosides: synthesis and biological evaluation of novel analogs of puromycin.
Hultin P G and Walter A S
Canadian Journal of Chemistry, 72(9), 1978-1989 (1994)
Bing-Hsiean Tzeng et al.
Cardiovascular research, 96(3), 533-542 (2012-08-14)
Restenosis is an undesirable consequence following percutaneous vascular interventions. However, the current strategy for preventing restenosis is inadequate. The aim of this study was to investigate the role of low-voltage gated T-type calcium channels in regulating vascular smooth muscle cell
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
Artikel
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Protokolle
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Verwandter Inhalt
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.