Merck
H6278
Sigma-Aldrich
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), powder, Tamoxifen metabolite
Synonym(e):
4-OHT, 4-{1-[4-(Dimethylaminoethoxy)-phenyl]-2-phenyl-1-butenyl}-phenol, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.51
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
4-Hydroxytamoxifen, ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
protect from light
Löslichkeit
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChIKey
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxytamoxifen (4-OHT), ein selektiver Östrogenrezeptor-Modulator (SERM) der ersten Generation, wirkt als Antagonist in Brustkrebszellen, zeigt jedoch östrogenähnliche Wirkungen in Uterus und Knochen. Es ist ein aktiver Metabolit des Prodrugs Tamoxifen (TAM), das als Östrogenrezeptor-Antagonist fungiert. 4-OHT bindet an Östrogenrezeptoren und hemmt die Estradiol-induzierte Zellproliferation, ohne eine Zytotoxizität auszulösen. Es ist ein Metabolit des Antiöstrogens Tamoxifen und weist eine höhere Affinität als Tamoxifen und dessen anderen Metaboliten hinsichtlich der Bindung an Östrogenrezeptoren auf. Dadurch wirkt es 50- bis 100-mal stärker bei der Hemmung der Zellproliferation in kultivierten normalen menschlichen Brustzellen und Brustkrebszelllinien.
4-OHT hemmt effektiv das Zellwachstum in Abwesenheit von Östrogen, wenn die Zellproliferation durch Insulin oder den epidermalen Wachstumsfaktor stimuliert wurde. 4-OHT hemmt die Lipidperoxidation innerhalb der Zellmembranen und zeigt Peroxylradikalfänger-Eigenschaften.
Anwendung
Anwendungsgebiete von 4-Hydroxytamoxifen:
  • Zur Erzeugung der Rekombination von Dünndarm-Organoiden
  • Zur Untersuchung des Einflusses auf die Fähigkeit von humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMCs), hämatopoetische Kolonien zu bilden.
  • Zur Auslösung einer Überexpression von MYCN in der Neuroblastom-Zelllinie, um zu bestimmen, wie die erhöhte MYCN-Expression die Sensitivität von Neuroblastomzellen gegenüber der durch den BIRC5/Survivin-Inhibitor YM155 induzierten Apoptose beeinflusst.
Biochem./physiol. Wirkung
Metabolite of the chemotherapeutic drug tamoxifen, exhibiting more potent estrogen agonist/antagonist activity than the parent drug. Also active as intra-membranous inhibitor of lipid peroxidation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
YM155 inhibits neuroblastoma growth through degradation of MYCN: A new role as a USP7 inhibitor
Li X, et al.
Journal of Separation Science, 181, 106343-106343 (2023)
Tamoxifen for the treatment of myeloproliferative neoplasms: A Phase II clinical trial and exploratory analysis
Fang Z, et al.
Nature Communications, 14(1), 7725-7725 (2023)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors beta and gamma
Tremblay GB, et al.
Endocrinology, 142, 4572-4575 (2001)
4-Hydroxytamoxifen is an isoform-specific inhibitor of orphan estrogen-receptor-related (ERR) nuclear receptors \beta and \gamma
Tremblay, Gilles B and Bergeron, Denis and Giguere, Vincent
Journal of Separation Science, 142, 4572-4575 (2001)
Tamoxifen and hydroxytamoxifen as intramembraneous inhibitors of lipid peroxidation. Evidence for peroxyl radical scavenging activity
Cust'odio JBA, et al.
Biochemical Pharmacology, 47, 1989-1998 (1994)
Artikel
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance