Fortfahren mit
C8267
Maisöl
delivery vehicle for fat-soluble compounds
Synonym(e):
Maiskeimöl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 58.30
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 219.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-281-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 58.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
maize
Quality Segment
form
liquid
color
very faintly yellow to yellow
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
functional group
ester
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Maisöl, ein hoch ungesättigtes Pflanzenöl, das aus dem Maiskeim gewonnen wird, ist eine vielseitige chemische Verbindung, die in der biochemischen Forschung häufig verwendet wird. Es kann als Trägerstoff für fettlösliche Verbindungen, einschließlich Toxine, und als Fließregulierungsmittel in der Hilfsstoffforschung eingesetzt werden. Maisöl enthält einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, darunter Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis 2:1. Darüber hinaus wird es in Kombination mit Tensiden und gelbildenden Polymeren in der Formulierungsforschung zur Entwicklung von Veterinärimpfstoffen verwendet.
Application
Maisöl wird bei Forschungsanwendungen als Trägerstoff für fettlösliche Verbindungen (einschließlich Giftstoffen) verwendet.
Maisöl wird bei Forschungsanwendungen als Trägerstoff für fettlösliche Verbindungen (einschließlich Giftstoffen) verwendet. Darüber hinaus wird es zur Abgabe von Tamoxifen (TAM) bei Mäusen, Kurkumin bei Ratten und [3H]Retinol bei Mäusen verwendet.
Features and Benefits
  • Kann in der Forschung in den Bereichen Metabolomik, Biochemie und Formulierung verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1148806PHR2897C7767
USP
USP
1148806
Maisöl
Maisöl pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2897
Maisöl
description
delivery vehicle for fat-soluble compounds
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
-
biological source
maize
biological source
-
biological source
-
biological source
plant (Gossypium hirsutum L.)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maisöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
489.2 °F - open cup
flash_point_c
254 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Good morning, I'm writing to ask if the product C8267-500ML CORN OIL, DELIVERY VEHICLE FOR FAT-SOLUTION is sterile or needs to be filtered or autoclaved before injecting animals. Best regards
    1 answer
    1. We do not have a detailed protocol for sterilization of this product for animal studies. It can be sterile filtered. But note that since corn oil is somewhat viscous, it will be more difficult to sterile filter than water or a saline solution would be.
      According to one publication, the Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
      unit (Product SCGP00525 or similar) has been used to sterilize corn oil.
      Citation: Reinert RB, Kantz J, Misfeldt AA, Poffenberger G, Gannon M, Brissova M, et al. (2012) Tamoxifen-Induced Cre-loxP Recombination Is Prolonged in Pancreatic Islets of Adult Mice. PLoS ONE 7(3): e33529. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033529
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I was wondering if its possible to confirm the storage condition for corn oil (C8267) ? Is corn oil stable in the fridge? Thanks
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature. While refrigeration is not necessary, temperatures of 2-8°C will not be detrimental.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this oil stripped of any natural emulsifiers like lecithin or are there still possible residues?
    1 answer
    1. This product may contain some lecithin (also known as Phosphatidylcholine). This item is not tested for lecithin levels.
      Helpful?
  6. Dans quel contenant est stockée l'huile (inox/plastique/teflon/verre) ?
    1 answer
    1. This product is packaged in an HDPE bottle with a polypropylene screw cap and a PTFE liner.