Wichtige Dokumente
D9380
DNA-Polymerase I aus E. coli lysogen für NM 964
buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Kornberg-Polymerase
Größe auswählen
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 246.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
109 kDa
Konzentration
5,000-15,000 units/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
Endonuclease, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... polA(948356)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Highly specific DNA probes by nick translation
- In vitro synthesis of complementary cDNA strand
- In vitro synthesis of DNA
- Produce blunt ends from 5′ and 3′ overhangs
Komponenten
Einheitendefinition
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?