Fortfahren mit
D1806
Taq-DNA-Polymerase aus Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
Synonym(e):
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
1500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'170.00
20 x 250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'250.00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3'370.00
10 x 1500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 6'050.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
EG-Nummer:
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
CHF 279.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq-DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus gewonnen wird. Das Enzym liegt in einer rekombinanten Form vor, die in E. coli exprimiert wird. Es kann wiederholtes Erwärmen auf 95 °C ohne signifikante Aktivitätsminderung überstehen. Jede Charge Taq-DNA-Polymerase wird für die PCR-Amplifikation und die doppelstränge Sequenzierung geprüft.
Application
Taq-DNA-Polymerase aus Thermus aquaticus wird wie folgt verwendet:
  • bei der Quantifizierung des Pilzwachstums mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und eines fotometrischen Assays
  • bei der herkömmlichen Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)
  • bei der Genotypisierung von einfachen Sequenzwiederholungen (SSR)
  • als Komponente der PCR-Mischung für die Amplifikation von genomischer und mitochondrialer DNA
  • in der direkten T-ARMS-PCR (Tetra-Primer Amplification Refractory Mutation System) zur Amplifikation von getrockneten Vollblutproben
Biochem/physiol Actions
Taq-Polymerase katalysiert die von Oligonukleotid-Primern betriebene, DNA-Template-abhängige Integration von dNTPs in komplementäre DNA-Stränge. Sie zeigt Aktivitäten von 5′ bis 3′-Polymerase wie -Exonuklease.
Features and Benefits
  • Geringe Kosten pro Einheit Taq
Packaging
Der Lieferumfang von Taq-DNA-Polymerase enthält entweder einen optimierten 10× Reaktionspuffer mit MgCl2 (D1806) oder einen 10× Reaktionspuffer ohne MgCl2 mit einem separaten Röhrchen MgCl2 zur Titration (D4545). Zweitere Option kann erforderlich sein, um die optimalen Bedingungen für die Amplifikation zu bestimmen.
Taq-DNA-Polymerase mit 10× Reaktionspuffer mit MgCl2
Other Notes
Eine Einheit integriert im Laufe von 30 Minuten bei 74 °C insgesamt 10 nmol dNTPs in durch Säure ausfällbare DNA.
Taq-DNA-Polymerase ist ein spezialisiertes thermostabiles Enzym, das aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus isoliert wird. Die rekombinante Form dieses Enzyms wird in E. coli exprimiert. Dieses Protein mit einem Molekulargewicht von 94 kDa weist keine mittels SDS-PAGE detektierbaren Mengen kontaminierender Endo- oder Exonukleasen auf. Es zeigt Aktivität von 5′→3′-Polymerase wie -Exonuklease.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8.404.464 and US 7.972.828. Der Erwerb dieses Produkts beinhaltet eine eingeschränkte, nicht übertragbare zivilrechtliche Immunität unter den voranstehenden Patentansprüchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4545D7442D9307
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
description
with MgCl2
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
concentration
5 units/μL
concentration
5 units/μL
concentration
5 unit/μL
concentration
2.5 units/μL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)