Fortfahren mit
P6911
Protease aus Streptomyces griseus
BioReagent, DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
Synonym(e):
Actinase E, Pronase E aus Streptomyces griseus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-909-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
≥4 unit/mg
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
monomer ~20 kDa
concentration
≥4 unit/mg
solubility
water: 5-20 mg/mL
foreign activity
DNase, RNase, and nickase, none detected (No RNase.)
storage temp.
−20°C
General description
Vollständig inaktiviert durch Erwärmen bei 80 °C für 15–20 Minuten.
A mixture of at least three proteolytic activities including an extracellular serine protease. In general, serine proteases display a wide range of substrate specificities, which are believed to be mediated by an active site composed of one Asp, one His, and a Ser residue in the molecule. This enzyme prefers to hydrolyze peptide bonds on the carboxyl side of glutamic or aspartic acid.
Application
Dieses Enzym ist in einem höheren pH-Wert-Bereich aktiver als die bekannte alkalische Protease und zeigt sogar in 0,2 N NaOH-Lösung proteolytische Aktivität. Dieses Enzym ist für die Proteolyse von unlöslichen Proteinen und für die Strukturanalyse von Proteinen geeignet.
Protease wird typischerweise in Verfahren zur Nukleinsäureisolierung mit einer Inkubationszeit von 0,5–3,0 Stunden unter Zusatz von 0,2%igem Natriumdodecylsulfat und 10 mM EDTA eingesetzt.
Suitable for:
  • Nucleic acid isolation procedures in incubations
  • Degrade protein during nucleic acid purification
  • Proteolysis of insoluble protein
  • Structural protein studies
Biochem/physiol Actions
Eine Mischung aus mindestens drei proteolytischen Aktivitäten, einschließlich einer extrazellulären Serinprotease. Im Allgemeinen weisen Serinproteasen eine Vielzahl von Substratspezifitäten auf. Man nimmt an, dass diese durch ein aktives Zentrum vermittelt werden, das aus einem Asp-, einem His- und einem Ser-Rest im Molekül besteht. Dieses Enzym hydrolysiert bevorzugt Peptidbindungen auf der Carboxylseite von Glutamin- oder Asparaginsäure.
Preparation Note
Aus dem Flüssigmedium einer Kultur von S. griseus isoliert.
Analysis Note
The protease is incubated for 10 minutes at pH 7.5 at 37°C in a 6 ml reaction volume containing 0.54% casein and 0.041 M potassium phosphate buffer. The reaction is stopped by the addition of 5.0 ml of 0.11 M trichloroacetic acid.
Other Notes
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
This protease is completely inactivated by heating above 80°C for 15-20 minutes. This enzyme is more active at a higher pH range, showing the proteolytic activity even in 0.2N NaOH solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8811P5147537088
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
≥4 unit/mg
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 5-20 mg/mL
solubility
-
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble 0.2 mg/mL at 37 °C, clear, colorless to tan
solubility
water: 10 mg/mL
mol wt
monomer ~20 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease aus Streptomyces griseus
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)