Merck
R3501
Sigma-Aldrich
Rifampicin
≥95% (HPLC), powder or crystals
Synonym(e):
3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)-rifamycin SV, Rifampin, Rifamycin AMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H58N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.94
Beilstein:
5723476
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51283601
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
Reddish-brown
pKa 
1.7 (4-hydroxyl group)
7.9 (4-piperazine nitrogen)
pI 
4.84
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChIKey
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Makrolid
Anwendung
Rifampicin wird zur Behandlung von Tuberkulose und Tuberkulose-ähnlichen mykobakteriellen Infektionen verwendet. Es wird weithin als juckreizhemmendes Mittel bei primär biliärer Zirrhose (PBC), einer autoimmunen cholestatischen Lebererkrankung, verwendet. Es wurde festgestellt, dass es Hepatitis auslösen kann.
Biochem./physiol. Wirkung
Rifampicin hemmt den Zusammenschluss von DNA und Proteinen zu reifen Viruspartikeln. Es hemmt die Initiation der RNA-Synthese durch Bindung an die β-Untereinheit der RNA-Polymerase, was zum Zelltod führt.
Hemmt den Zusammenschluss von DNA und Proteinen zu reifen Viruspartikeln.
Wirkungsweise: Inhibiert die Initialisierung der RNA-Synthese durch die Bindung an die β-Untereinheit der RNA-Polymerase.
Sonstige Hinweise
Der Behälter muss dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden. Produkt ist licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Muss unter Edelgas gelagert werden. Muss an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M I Prince et al.
Gut, 50(3), 436-439 (2002-02-13)
There is evidence to suggest that rifampicin is an effective second line therapy for controlling pruritus in patients with chronic cholestatic liver disease. It is most widely used as an antipruritic agent in the autoimmune cholestatic liver disease, primary biliary
Sandra V Kik et al.
The Journal of infectious diseases, 211 Suppl 2, S58-S66 (2015-03-15)
The potential available market (PAM) for new diagnostics for tuberculosis that meet the specifications of the high-priority target product profiles (TPPs) is currently unknown. We estimated the PAM in 2020 in 4 high-burden countries (South Africa, Brazil, China, and India)
Daniela Baldoni et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(3), 1142-1148 (2008-12-17)
We investigated the activity of linezolid, alone and in combination with rifampin (rifampicin), against a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strain in vitro and in a guinea pig model of foreign-body infection. The MIC, minimal bactericidal concentration (MBC) in logarithmic phase
Rodney Dawson et al.
Lancet (London, England), 385(9979), 1738-1747 (2015-03-22)
New antituberculosis regimens are urgently needed to shorten tuberculosis treatment. Following on from favourable assessment in a 2 week study, we investigated a novel regimen for efficacy and safety in drug-susceptible and multidrug-resistant (MDR) tuberculosis during the first 8 weeks
Federica Michielin et al.
Cell reports, 33(9), 108453-108453 (2020-12-03)
The specification of the hepatic identity during human liver development is strictly controlled by extrinsic signals, yet it is still not clear how cells respond to these exogenous signals by activating secretory cascades, which are extremely relevant, especially in 3D
Artikel
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.