Fortfahren mit
C3394
Cordycepin
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
Synonym(e):
3′-Desoxyadenosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 210.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 379.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 882.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-791-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
35194
Form:
powder
CHF 210.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cordycepin, from Cordyceps militaris
biological source
Cordyceps militaris
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
InChI key
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
General description
Chemische Struktur: Nukleosid
Biochem/physiol Actions
Cordycepin ist ein Adenosinanalogon, das leicht zu Cordycepin-5′-triphosphat umgewandelt wird und für die Markierung von RNA am 3′-Ende eingesetzt werden kann.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Adenylyl cyclases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für Forschungsarbeiten zu cyclischem Nukleotid und Genregulierung. Entdecken Sie weitere cyclische Nukleotid- und Genregulierungs-Produkte Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82505C9137852198
Cordycepin phyproof® Reference Substance
PHL82505
Cordycepin
description
from Cordyceps militaris
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95%
description
98%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cordycepin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. C3394의 cordycepin 농도는 몇 ppm입니까? 혹시 성적서도 볼수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is in powder form and has a minimum purity of 98%. The purity is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3394#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/325/006/c3394pis.pdf