Fortfahren mit
C9137
Cordycepin-5′-triphosphat Natriumsalz
≥95%
Synonym(e):
3′-Desoxy-ATP, 3′-dATP, 3′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 779.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O12P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
CHF 279.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mol wt
491.18  g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)CC3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na.H/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
FRGBONDYLMUOMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cordycepin (3′-desoxyadenosin) ist ein cytotoxisches Adenosinanalogon und ein aus Cordyceps militaris extrahiertes bioaktives Mittel.[1] Cordycepin-5′-triphosphat ist ein toxisches Derivat von Cordycepin.[2]
Application
Cordycepin-5′-triphosphatnatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als Transkriptionshemmer bei RNA-Zerfallassays[3]
  • zur Hemmung der Polyadenylierung in HEK293T-Zellen vor der Entnahme für In-vitro-Interaktionsstudien durch Co-Immunpräzipitation (co-Ips)[4]
  • als Positivkontrolle bei In-vitro-Assays für die Polymerasehemmung[5]
  • als Vorläufer bei der Produktion von Cordycepinmonophosphat[1]
Biochem/physiol Actions
Cordycepin weist verschiedene Stoffwechselwirkungen durch Aktivierung von AMP-aktivierter Proteinkinase (AMPK) beim Menschen auf.[1] Cordycepintriphosphat hemmt die polymerasespezifische RNA-Synthese im Picornavirus durch Blockieren des [3H]GMP-Einbaus in vitro.[2] Es verzögert auch das Zellwachstum durch Hemmen der RNA-Synthese.[6]
Cordycepin-5′-triphosphat wird durch Poly(A)-Polymerase in Nukleinsäure eingebunden. Da ihm eine 3′-Hydroxygruppekettenproduktion fehlt, kann es für die Markierung von RNA am 3′-Ende eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6779SML1229A6904
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
491.18  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)