Fortfahren mit
B7651
Brefeldin A aus Penicillium brefeldianum
from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC), powder, activator of the sphingomyelin cycle
Synonym(e):
Nectrolid, γ,4-Dihydroxy-2-(6-hydroxy-1-heptenyl)-4-cyclopentancrotonsäure-λ-lacton, Ascotoxin, BFA, Cyanein, Decumbin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 341.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’500.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
25191
Assay:
≥99% (HPLC and TLC)
Form:
powder
CHF 341.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Brefeldin A aus Penicillium brefeldianum, from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
biological source
Penicillium brefeldianum
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1CCC\C=C\[C@@H]2C[C@H](O)C[C@H]2[C@H](O)\C=C\C(=O)O1
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
KQNZDYYTLMIZCT-KQPMLPITSA-N
General description
Brefeldin A (BFA) ist ein Pilzmetabolit mit einem makrocyclischen Lacton-Ring aus 13 Atomen. [1] Es hemmt die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren. BFA blockiert den Austausch des GDP gegen GTP an Adenosin-Ribosylierungsfaktoren (ARF), wodurch die Bindung des Hüllproteins (β-COP) behindert und somit die Struktur und Funktion des Golgi-Apparats gestört wird. BFA ist ein Aktivator des Sphingomyelin-Zyklus. Die Brefeldin-A-vermittelte Apoptose wurde in menschlichen Tumorzellen beobachtet. Brefeldin A erhöht nachweislich die Wirksamkeit der CRISPR-vermittelten homologen Rekombination. Es zeigt eine Vielzahl von biologischen Funktionen, darunter antitumorale, antivirale, antibiotische, antimitotische, antimykotische und gegen Nematoden gerichtete Eigenschaften.
Application
Brefeldin A wird wie folgt verwendet:
  • zur Erhöhung der Wirksamkeit des Genom-Editings mittels CRISPR
  • zur Unterstützung der Messung der Zytokin-Produktion[2]
  • zur Blockierung des intrazellulären Transports in Zellkulturexperimenten[1]
Biochem/physiol Actions
Brefeldin A (BFA) ist ein Pilzmetabolit, der die Struktur und Funktion des Golgi-Apparats stört. BFA ist ein Aktivator des Sphingomyelin-Zyklus. Die Brefeldin-A-vermittelte Apoptose wurde in menschlichen Tumorzellen beobachtet.
Brefeldin A erhöht nachweislich die Wirksamkeit der CRISPR-vermittelten homologen Rekombination.
Stört die Struktur und Funktion des Golgi-Apparates; Aktivator des Sphingomyelin-Zyklus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6542B5936B3061
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
form
powder
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
≥99% (HPLC and TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Store stock solutions at -20 °C)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
viruses
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How should item B7651, Brefeldin A, be reconstituted?
    1 answer
    1. The reconstitution guidelines for item B7651, Brefeldin A, are as follows: it is soluble in water (partly miscible), methanol (10 mg/mL), ethanol (5 mg/mL), DMSO (20 mg/mL), acetone, and ethyl acetate (1 mg/mL).