Fortfahren mit
C7522
Kalzium-Ionophor A23187
≥98% (TLC), ATPase inhibitor, powder
Synonym(e):
Calcimycin, Antibiotic A 23187
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.70
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 181.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 255.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 571.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
258-084-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1096801
CHF 84.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kalzium-Ionophor A23187, ≥98% (TLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
InChI key
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
General description
Calcium-Ionophor A23187 ist ein Carbonsäure-Antibiotikum mit schwacher In-vitro-Aktivität gegen grampositive Organismen. Er steigert das Potenzial von zweiwertigen Ionen, biologische Membranen zu überqueren, und dient somit als Ionophor. Calcium-Ionophor A23187 bildet spezifisch stabile 2:1-Komplexe mit zweiwertigen Kationen und macht diese Ionen in gängigen organischen Lösungsmitteln löslich. Da der Calcium-Ionophor A23187 verbreitet eingesetzt wird, um den intrazellulären Ca2+-Spiegel in intakten Zellen zu erhöhen, dient er als Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung und als Inhibitor der mitochondrialen Adenosintriphosphatase-(ATPase-)Aktivität. Calcium-Ionophor A23187 ist ein potenter Induktor der Phosphorylierung von Eukaryotic Initiation Factor 2α (eIF2α) des Toxoplasmas. In der Mauslymphom-Zelllinie (S49)7 leitet er außerdem die Apoptose ein. Jedoch blockiert er die Apoptose in anderen Systemen, zum Beispiel wenn Interleukin-3 (IL-3) aus IL-3-abhängigen Zellen entzogen wird. Calcium-Ionophor A23187 wird häufig als künstliche aktivierende Substanz für menschliche Oozyten verwendet.
mit Erwärmen oder Ultraschallbehandlung. Die Lösungen sind bei –20 °C mindestens 3 Monate stabil, wenn sie vor Licht- und Wasserkontamination geschützt sind.
mit Erwärmen. Die Lösungen sind bei –20 °C mindestens 3 Monate stabil, wenn sie vor Licht- und Wasserkontamination geschützt sind.
Application
Calcium-Ionophor A23187 wird wie folgt verwendet:
  • als Stressinduktor im endoplasmatischen Retikulum, um seine Wirkung auf die Expression von UPR-Genen (Unfolded Protein Response) des Toxoplasmas zu untersuchen
  • für die Einleitung der Akrosomalreaktion
  • im Aktivitätsassay von Ca2+-ATPase des sarkoplasmatischen Retikulums (SERCA) aus Skelettmuskel
Das Ionophor ist hochselektiv für Ca2+. Verstärkt die Response auf NMDA- aber nicht auf Quisqualat-Rezeptoren. In Zellkultur stimuliert es die Stickstoffmonoxidbildung durch calmodulinabhängige konstitutive NO-Synthase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9275C9400B7272
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you please provide an absorption extinction coefficient for A23187 so that full recovery from the bottle can be verified?
    1 answer
    1. An absorption extinction coefficient for this compound is not available, as it is not utilized in the quantification process.