Merck
91043
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-5-tert.-butyl-1-methylester -hydrochlorid
≥95.0% (TLC)
Größe auswählen
1 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 129.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COOCCH2CH2CH(NH2)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.72
Beilstein:
3572140
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (TLC)
Form
flakes
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)