Wichtige Dokumente
G9259
α-Glucosidase from rice
Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein
Synonym(e):
Maltase
Größe auswählen
CHF 226.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 226.00
Empfohlene Produkte
Typ
Type V
Qualitätsniveau
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
40-80 units/mg protein
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Substrat
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions