Merck
A4403
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure
powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.00
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
Beilstein:
84272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
pH-Wert:
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 176.12 g/mol
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to off-white
pH-Wert
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC23A2(9962)
Allgemeine Beschreibung
L-Ascorbinsäure ist ein ungesättigter γ-Lactonring mit einer Enediolkonfiguration (–COH=COH) an einer Carbonylgruppe.[1]
Anwendung
Zur Verwendung in Zellkulturanwendungen als Antioxidans und zur Regenerierung von Tocopherol.
L-Ascorbinsäure wird verwendet:
  • in einem osteogenen Zusatz für das Zellwachstum[2]
  • als Bestandteil von Differenzierungsmedien[3]
  • in mesenchymalen Stammzellen des Werner-Syndroms (WS-MSC) zur Untersuchung der Eigenschaften von Ascorbinsäure, den Alterungsprozess umzukehren[4]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Ascorbinsäure weist im Wesentlichen antioxidantische Eigenschaften auf. Sie schützt Pflanzen vor oxidativem Stress und Säugetiere vor Krankheiten in Verbindung mit oxidativem Stress.[5] L-Ascorbinsäure schützt im Wesentlichen vor Hydroxyl-Radikalen, Superoxiden und Singulett-Sauerstoff. Darüber hinaus reduziert sie das Antioxidans α-Tocopherol (oxidierte Form) in Membranen.[6] L-Ascorbinsäure verbessert die endothelvermittelte Vasodilatation in unterschiedlichen Krankheitsbildern einschließlich Diabetes, der Erkrankung der Herzkranzgefäße, Hypertonie und chronischer Herzinsuffizienz.[1]
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P L Conklin et al.
Plant physiology, 115(3), 1277-1285 (1997-12-09)
The biosynthesis of L-ascorbic acid (vitamin C) is not well understood in plants. The ozone-sensitive Arabidopsis thaliana mutant vitamin c-1 (vtc1; formerly known as soz1) is deficient in ascorbic acid, accumulating approximately 30% of wild-type levels. This deficiency could result
Xi Wang et al.
Archives of oral biology, 57(9), 1231-1240 (2012-03-30)
This study focused on the characterization of stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) in comparison with dental pulp stem cells (DPSCs) to certify SHED as a key element in tissue engineering. In the present study, SHED and DPSCs
R Heller et al.
The Journal of biological chemistry, 274(12), 8254-8260 (1999-03-13)
Ascorbic acid has been shown to enhance impaired endothelium-dependent vasodilation in patients with atherosclerosis by a mechanism that is thought to involve protection of nitric oxide (NO) from inactivation by free oxygen radicals. The present study in human endothelial cells
Plant L-ascorbic acid: chemistry, function, metabolism, bioavailability and effects of processing.
Davey MW
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 825-860 (2000)
Ying Li et al.
Protein & cell, 7(7), 478-488 (2016-06-09)
Werner syndrome (WS) is a premature aging disorder that mainly affects tissues derived from mesoderm. We have recently developed a novel human WS model using WRN-deficient human mesenchymal stem cells (MSCs). This model recapitulates many phenotypic features of WS. Based
Artikel
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the recommended storage method for stock solutions of item A4403, L-Ascorbic acid?
    1 answer
    1. Stock solutions of item A4403, L-Ascorbic acid, can be stored at -20°C for long-term (months to years) stability.
      Helpful?
  2. In what solvents is A4403 soluble?
    1 answer
    1. The product A4403 is soluble in water at a concentration of 10 mg/ml, resulting in a clear solution.