Fortfahren mit
D0627
N6,2′-O-Dibutyryladenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz Monohydrat
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
Bucladesin Natrium-Kaliumsalz, Dibutyryl cAMP Natriumsalz, Dibutyryl zyklisches AMP Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 110.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 352.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 672.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'000.00
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 8'530.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H23N5O8PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
491.37
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
241-059-4
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 110.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N6,2′-O-Dibutyryladenosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz Monohydrat, ≥96% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.5% Cyclic AMP, ≤3% monobutyryl derivatives
color
off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCC(=O)Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3OC(=O)CCC
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
InChI key
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Application
Dibutyryl CAMP ist ein zellpermeables CAMP-Analogon, das CAMP-abhängige Proteinkinase (PKA) oder den CAMP/PKA-Signalweg aktiviert. Dibutyryl CAMP wird als morphologischer Differenzierungsinduktor und Zellsignalmodulator in Zellen wie Schwann-Zellen eingesetzt. Dibutyryl cAMP wird verbreitet in verschiedenen neuronalen Differenzierungsstudien verwendet.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables cAMP-Analogon, das cAMP-abhängige Proteinkinase (PKA) aktiviert.
Disclaimer
Verliert die 2′-O-Butyryl-Gruppe bei pH 8,5
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0260C9630SML1231
description
≥96% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
off-white
color
white
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. is this product sterile?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Prepared solutions may be filter sterilized.
      Helpful?
  2. How long is it stable in -20ºC after reconstitution in DMSO or H2O at 200mM? Do you have any recommendations for stability once the product is in solution?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 100 mg/mL. The solubility in DMSO has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months or refrigerate at 2 - 8°C for up to 3 days. Avoid pH of 8.5 or greater as hydrolysis will occur. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/368/353/d0627pis-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews