Fortfahren mit
49752
2-Phospho-L-ascorbinsäure Trinatriumsalz
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
L-Ascorbinsäure-2-phosphat Trinatriumsalz, Natrium-L-Ascorbyl-2-phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 82.40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 451.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6Na3O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
powder
CHF 82.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤7.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
pH
9.0-9.5 (25 °C, 30 g/L in H2O)
mp
260 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC1=C([C@H](OC1=O)[C@@H](O)CO)[O-]
InChI
1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
InChI key
YRWWOAFMPXPHEJ-OFBPEYICSA-K
Application
2-Phospho-L-Ascorbinsäure-Trinatriumsalz wurde als Medienzusatz in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) für Stammzellen aus Fettgewebe, humane mesenchymale Stammzellen und Osteoblast-Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbinsäure-2-phosphat (AA2P) wird in der biokatalytischen Dephosphorylierung zur Erzeugung von Strom und in elektrochemischen Detektions-Assays eingesetzt. L-Ascorbinsäure-2-phosphat kann in Anwendungen der Zelldifferenzierungs- und Gewebetechnik eingesetzt werden. Asc-2P wird in Studien zur Genrepression, wie der Repression von dihydrotestosteron-induzierter DKK1-Expression, eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8960A763119710
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95%
description
crystalline, ≥98%
description
≥80% (CE)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥80% (CE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
260 °C
mp
-
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How should I store this product once making working solutions? For how long can I use it? I am using it for iPSC differentiation
    1 answer
    1. No stability information is available for this product, 2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt, so specific recommendations cannot be provided. However, some sources suggest that this product can be stored at 0-4°C for short-term use (days to weeks) or at -20°C for long-term storage (months).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf