Wichtige Dokumente
BP461
Ascorbinsäure
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Ascorbinsäure, L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ascorbic acid
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.