Fortfahren mit
A4034
(+)-Natrium-L-ascorbat
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
L(+)-Ascorbinsäure Natriumsalz, Vitamin C Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 99.50
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 226.00
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 346.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NaO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.11
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
CHF 99.50
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 198.11 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
(+)-Natrium-L-Ascorbat (SA) ist ein potenzielles Antioxidationsmittel und Derivat von Vitamin C (L-Ascorbinsäure). Es wird häufig als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Außerdem verbessert SA die wachstumsverzögernde Wirkung von Bleomycinsulfat, R020-1724 (einem Inhibitor der zyklischen Nukleotid-Phosphodiesterase), Prostaglandin E1 und Natriumbutyrat-Wirkstoffen auf Neuroblastomzellen in Kulturen. Ein erhöhter SA-Spiegel induziert eine zweistufige Karzinogenese der Harnblase von Ratten. Natrium-L-Ascorbat in Verbindung mit Kollagenogenese-Hemmern wird zur Behandlung von Hautnarben und Keloiden verwendet.
Application
(+)-Natrium-L-Ascorbat wird wie folgt verwendet:
  • zur Erzeugung von H2O2 in Zellkulturmedien
  • als Reduktionsmittel für einen zellendurchlässigen, künstlichen Elektronendonator, N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-Phenylenediamin (TMPD)
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Herstellung von Kollagen and elastischen Fasern in von normaler menschlicher Haut und Hautfett stammenden Fibroblasten-Kulturen
Wird für die Präparation von Pflanzenextrakten verwendet; Reduktionsmittel für die Isolation von Chloroplasten.
Biochem/physiol Actions
Antioxidationsmittel
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7631111401613509
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
crystalline, ≥98%
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
form
powder
form
crystalline
form
powder or crystals
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 642.6 g/L at 20 °C
solubility
-
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Natrium-L-ascorbat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How was the sodium L-ascorbate product A4034 validated for cell culture applications? A customer is concerned about its sterility and wants to confirm that it will not harm cells in medium and needs more information on the validation process.
    1 answer
    1. The product is not tested for microbial contamination. Instead, a fluorometric toxicity assay is conducted. This involves growing three mammalian cell lines in the presence of the test product. After 7 days of incubation, the fluorescence is measured, and it is directly proportional to cell density.