Fortfahren mit
10419
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Hemimagnesiumsalz Hydrat
suitable for fluorescence, ≥95.0% (T)
Synonym(e):
ANSA, Magnesium-8-anilino-1-naphthalinsulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 365.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12Mg0.5NO3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.49 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-004-7
Beilstein/REAXYS Number:
4834623
MDL number:
CHF 365.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (T)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
λmax
465-475 nm
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Mg++].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45
InChI
1S/2C16H13NO3S.Mg.H2O/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
FBANPIUXAXTAFX-UHFFFAOYSA-L
General description
ANSA (8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid) is a hydrophobic polarity sensitive fluorescent dye useful as a site probe to detect conformational changes in cell and micelle membranes and molecules such as proteins. ANSA is also used as a fluorescent probe for the estimation of the critical micelle concentration (CMC) of surfactants.
Features and Benefits
Fluoreszenzsonde für die Bestimmung der kritischen Mizellenbildungskonzentration (CMC) von Tensiden[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1028A514410417
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot), NaOH: 1 N, H2O: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Bertsch et al.
Analytical biochemistry, 313(2), 187-195 (2003-02-28)
Hydrophobic sites on the surface of protein molecules are thought to have important functional roles. The identification of such sites can provide information about the function and mode of interaction with other cellular components. While the fluorescence enhancement of polarity-sensitive
J L Jensen et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 46(3), 685-696 (2000-06-29)
We have studied the metal-catalyzed oxidation (MCO) of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) with regard to target sites and potential conformational changes of the protein. The exposure of BDNF to three different levels of ascorbate/Cu(II)/O2 [20 microM Cu(II), 2 mM ascorbate
C D Peters et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 75(1), 55-61 (1997-01-01)
Protein aggregation is believed to be due to conformers that expose hydrophobic clusters that promote protein association. Such conformers can be detected using a fluorescent probe like 8-anilino 1-naphthalenesulfonic acid (ANSA). Here we show that urease exposed to 1.0 M
Global Trade Item Number
SKUGTIN
10419-25G04061833415078
10419-1G04061838671370