10417
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Ammoniumsalz
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium-8-anilino-1-naphthalinsulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for fluorescence
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Verlust
≤2.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
245-253 °C
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot)
NaOH: 1 N
H2O: soluble
acetone: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES String
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChIKey
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.