Wichtige Dokumente
216909
8-Anilin-1-naphthalinsulfonsäure Ammoniumsalz Hydrat
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
242-244 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
InChIKey
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)