Merck
D8130
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure)
≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Synonym(e):
3-Carboxy-4-nitrophenyldisulfid, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithio-dibenzoesäure, Bis-(3-carboxy-4-nitrophenyl)-disulfid, DTNB, Ellmans Reagens
About This Item
Lineare Formel:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.35
Beilstein:
1896821
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C (dec.) (lit.)
Eignung
suitable for determination of sulfhydryl groups
SMILES String
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure), auch als DTNB oder Ellman-Reagenz bezeichnet, ist ein wasserlösliches Reagenz, das mit Thiolgruppen interagiert und bei einem neutralen pH-Wert verwendet werden kann. Thiolatanion (RS-) reagiert mit Ellman-Reagenz (DTNB2-), wobei 2-Nitro-5-Thiobenzoatanion (TNB2-) und ein Mischdisulfid (R-S-TNB-) entstehen. TNB2- besitzt einen höheren molaren Absorptionskoeffizienten und absorbiert bei 412 nm. Diese Absorption findet unabhängig vom pH-Wert bei pH> 7,3 statt.
Anwendung
Ellman-Reagenz kann für den Acetylcholinesterase-Assay und zur spezifischen Markierung von Cysteinresten eingesetzt werden. Es ist ein empfindliches Reagenz zur Messung des freien Sulfhydrylgehalts in Proteinen, Peptiden und Geweben.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christian K Riener et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 266-276 (2002-07-12)
Since its introduction in 1959, Ellman's reagent (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)) has been the favorite reagent for spectrophotometric measurement of protein sulfhydryls. Meanwhile however, evidence has accumulated that many protein sulfhydryls give an incomplete reaction with Ellman's reagent, even during prolonged assay
Venkaiah Betapudi et al.
Science translational medicine, 12(527) (2020-01-24)
Chemical warfare nerve agents are organophosphorus chemical compounds that induce cholinergic crisis, leaving little or no time for medical intervention to prevent death. The current chemical treatment regimen may prevent death but does not prevent postexposure complications such as brain
Ellman's reagent: 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)--a reexamination.
P W Riddles et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 75-81 (1979-04-01)
Anne Bertling et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 32(8), 1979-1990 (2012-04-28)
Staphylococcus aureus can induce platelet aggregation. The rapidity and degree of this correlates with the severity of disseminated intravascular coagulation, and depends on platelet peptidoglycans. Surface-located thiol isomerases play an important role in platelet activation. The staphylococcal extracellular adherence protein
Reassessment of Ellman's reagent.
P W Riddles et al.
Methods in enzymology, 91, 49-60 (1983-01-01)
Protokolle
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.