Merck
289957
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylbenzolsulfonat
technical grade
Synonym(e):
SDBS, Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.48
Beilstein:
4171051
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylbenzolsulfonat (SDBS) wirkt als Tensid in der ionischen Selbstaufbau-Reaktion von Cyclophan BIMCP-1.
Natriumdodecylbenzolsulfonat ist ein anionisches Tensid.
Anwendung
Natriumdodecylbenzolsulfonat wurde für die Herstellung von amperometischen Biosensoren für Glucose verwendet.
Natriumdodecylbenzolsulfonat wurde zur Stabilisierung von Dispersionen von Graphen-Nanoflocken (GNF) bei der Herstellung der GNF-Flüssigphase verwendet. Es kann auch zur Herstellung einer Suspension von einzelnen einwändigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen in wässrigen Medien dienen und gut auflösende spektrale Eigenschaften erzeugen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Low operation voltage macromolecular composite memory assisted by graphene nanoflakes.
Lai YC, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 552-559 (2013)
Xinglong Pan et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(24), 28864-28869 (2021-06-09)
Polymer composites have attracted increasing interest as thermal management materials for use in devices owing to their ease of processing and potential lower costs. However, most polymer composites have only modest thermal conductivities, even at high concentrations of additives, resulting
Sandeep Kumar et al.
Organic letters, 15(13), 3400-3403 (2013-06-22)
Cyclophane BIMCP-1 undergoes ionic self-assembly with surfactant sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS) at a concentration far below its CMC value to form aggregates with spherical morphology. The rotational restriction of rings in these aggregates facilitates 32-fold enhancement in emission intensity (AIEE) to
Individually suspended single-walled carbon nanotubes in various surfactants.
Moore VC, et al.
Nano Letters, 3(10), 1379-1382 (2003)
Jie Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(33), 10586-10595 (2013-07-19)
Electrodes modified with single-walled carbon nanotubes (SWNTs) offer a number of attractive properties for developing novel electrochemical sensors. A common method to immobilize SWNTs onto the electrode surface is by placing a droplet of a SWNT suspension onto the electrode