Merck
B6768
Sigma-Aldrich
Borsäure
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Größe auswählen
500 G
CHF 91.20
1 KG
CHF 134.00
5 KG
CHF 542.00
10 KG
CHF 702.00
CHF 91.20
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 91.20
1 KG
CHF 134.00
5 KG
CHF 542.00
10 KG
CHF 702.00
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
38120104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 91.20
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH-Wert
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 40 mg/mL, clear, colorless
Dichte
1.49 g/cm3 at 23 °C
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
Fremdaktivität
DNase, RNase, and protease, none detected
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Borsäure ist eine schwache einwertige Lewis-Säure (Elektronenpaarakzeptor), die reversibel mit Alkoholen reagiert. Aufgrund ihrer milden antibakteriellen und antimykotischen Wirkung wird sie in Hautpflege- und Damenhygieneprodukten verwendet. Borsäure wird als Puffer in ophthalmologischen Produkten eingesetzt. Sie dient aufgrund ihrer Molekülstruktur als wirksames festes Schmiermittel. Borsäure wird bei der Glasherstellung als Flammschutzmittel eingesetzt. Borsäure wird in der Biochemie in Pufferlösungen verwendet. Sie bildet außerdem Säure-Base-Gleichgewichte in Lösung, wobei das Tetraboration (B4O7 2-) die vorherrschende Spezies ist. Boratpuffer sind an diskontinuierlichen Elektrophorese- und Kapillarelektrophorese-Systemen zum Trennen von Proteinen und Nukleinsäuren beteiligt.
Anwendung
Borsäure wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen von Borsäurepuffer für die Quantifizierung von primären Amingruppen auf der Oberfläche von Nanokapseln
  • zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die epigenetische Veränderung
  • für die Proteinbestimmung in Weizengras mittels Kjeldahlscher Stickstoffbestimmung
Wird verwendet, um die Amidierung von Carbonsäuren und Aminen in Gegenwart katalytischer Mengen zu fördern. Mit dieser Technologie kann die Präaktivierung der Carbonsäure oder die Anwendung von Kupplungsreagenzien vermieden werden.
Intensivierung der azeotropen Destillation: Ein Verfahren zur Optimierung direkter Amidierung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Umweltfreundlich
  • Nichttoxisch 
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joy E Kirkpatrick et al.
Epigenetics, 13(5), 557-572 (2018-06-22)
Periodontal disease (PD) afflicts 46% of Americans with no effective adjunctive therapies available. While most pharmacotherapy for PD targets bacteria, the host immune response is responsible for driving tissue damage and bone loss in severe disease. Herein, we establish that
Calvin S Carter et al.
Cell metabolism, 32(4), 561-574 (2020-10-08)
Aberrant redox signaling underlies the pathophysiology of many chronic metabolic diseases, including type 2 diabetes (T2D). Methodologies aimed at rebalancing systemic redox homeostasis have had limited success. A noninvasive, sustained approach would enable the long-term control of redox signaling for
C A Yoder et al.
Poultry science, 85(7), 1285-1293 (2006-07-13)
Nicarbazin (NCZ) is an anticoccidial drug routinely used in the poultry industry that can negatively affect reproduction by reducing egg production, egg weight, and egg hatchability. The molecular mechanisms by which NCZ affects reproduction are unknown. Lipoprotein lipase, vitellogenin, transglutaminase
Lisa M Røst et al.
Metabolites, 10(2) (2020-02-26)
Absolute quantification of intracellular metabolite pools is a prerequisite for modeling and in-depth biological interpretation of metabolomics data. It is the final step of an elaborate metabolomics workflow, with challenges associated with all steps-from sampling to quantifying the physicochemically diverse
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I find out the expiration date? Lot No : BCCH1940
    1 answer
    1. Expiration information will be on the certificate of analysis. The certificate of analysis can be accessed by clicking on the "COO/COA" tab under the product photo the product detail page or the scrolling down to the documentation section. Here is a copy of lot BCCH1940 COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B6768-BULKBCCH1940.pdf.
      This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services