Merck
B0394
Sigma-Aldrich
Borsäure
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38120104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
powder
Methode(n)
PCR: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.440 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Borsäure ist eine schwache monobasische Lewis-Säure (Elektronenpaar-Akzeptor), die in den Bereichen Glasherstellung, Brandschutzmittel, Schmiermittel, Puffer und Neutronen-Absorber zum Einsatz kommt.
Anwendung
Borsäure kann als Katalysator für folgende Synthesen verwendet werden:
  • N-substituierte Cinnamamide über eine Amidierungsreaktion zwischen Zimtsäure und Benzylaminen.
  • β-Aminoalkohole durch die regioselektive Epoxid-Ringöffnung mit aromatischen Aminen in Gegenwart von Glycerin als Co-Katalysator.
  • Organoschwefelverbindungen durch thia-Michael-Addition von Thiolen an α, β-ungesättigte Verbindungen.
Es kann auch als Aktivator für die lösungsmittelfreie Reduktion von Aldehyden und Ketonen zu Alkoholen in Gegenwart von Natriumborhydrid verwendet werden.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Debin Wang et al.
ACS nano, 8(8), 7896-7904 (2014-07-16)
Building plasmonic nanostructures using biomolecules as scaffolds has shown great potential for attaining tunable light absorption and emission via precise spatial organization of optical species and antennae. Here we report bottom-up assembly of hierarchical plasmonic nanostructures using DNA origami templates
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.