193119
Tetrabutylammoniumbromid
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
TBAB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder, crystals or granules
pH-Wert
6.48 (30 °C)
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- 1-cyano-2-thiophenylethane
- 1-cyano-2-thiobutylethane
- 1-cyano-2-(2-aminothiophenyl)ethane
- methyl 3-thiophenylpropionate
- methyl 3-thiobutylpropionate
- methyl 2-methyl-3-thiophenylpropionate
- methyl 2-methyl-3-thiobutylpropionate
- diethyl 2-thiophenylsuccinate
- diethyl 2-thiobutylsuccinate
- 3-(4-chlorophenyl)-2-nitro-2-thiophenylpropane
- 4-(4-chlorophenyl)-3-nitro-4-thiobutylbutane
- 3-thiophenylcyclohexanone
- 3-thioethylcyclohexanone
- 4-methyl-4-thiophenylpentan-2-one
- 4-methyl-4-thiobutylpentan-2-one
- 4-thiophenylbutan-2-one
- 4-thiobutylbutan-2-one
- 3-thiophenylbutanal
- 3-thiobutylbutanal
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?