Wichtige Dokumente
8.18839
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammoniumbromid
for synthesis
Synonym(e):
Tetra-n-butylammoniumbromid, TBAB
Größe auswählen
10 G
CHF 33.20
50 G
CHF 42.00
250 G
CHF 107.00
CHF 33.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 33.20
50 G
CHF 42.00
250 G
CHF 107.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4NBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
216-699-2
NACRES:
NA.22
CHF 33.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C
Löslichkeit
600 g/L
Dichte
1.15 g/cm3
Schüttdichte
700 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Br-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Cobalt-basierte MOF-Nanobänder: Tetra-n-butylammoniumbromid wird bei der Synthese von Cobalt-basierten MOF-Nanobändern (MOF: metal-organic frameworks; metallorganische Gerüste) verwendet, die für die Cycloaddition von Kohlendioxid zu Epoxiden verwendet werden. Dieser Prozess ist für die Kohlenstoffbindung und -verwertung von entscheidender Bedeutung und zeigt die Rolle der Verbindung in grünen Chemielösungen (Ullah et al., 2022).
  • Phosphatentfernung: In Umweltanwendungen wird Tetra-n-butylammoniumbromid in Polyacrylnitril-Verbundnanofasern integriert, um die Entfernung von Phosphat aus Wasser zu verbessern. Dies unterstreicht seinen Nutzen in Wasseraufbereitungstechnologien (Wang et al., 2021).
  • Eisen(III)-Spin-Crossover-Verbindungen: Dieses quartäre Ammoniumsalz wird bei der Synthese einer seltenen, oktakoordinierten mononuklearen Eisen(III)-Verbindung mit Spin-Crossover-Eigenschaften verwendet. Diese Anwendung ist in der Materialwissenschaft von großer Bedeutung, insbesondere bei der Entwicklung von magnetischen Materialien und Sensoren (Hao et al., 2020).
  • Proteinextraktionstechnologien: Die Anwendung erstreckt sich auf die Anreicherung und Extraktion von hydrophoben Proteinen unter Verwendung von Fluoralkohol-induzierten Koazervaten. Diese Technik ist von entscheidender Bedeutung für die biochemische Forschung und die pharmazeutische Industrie, wo die effiziente Isolierung und Aufreinigung von Proteinen unerlässlich sind (Koolivand et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3