Merck
230634
Sigma-Aldrich
Methyl-4-cyanobenzoat
99%
Synonym(e):
Methyl-4-cyanbenzoat, Terephthalsäure-mononitril-monomethylester
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
Beilstein:
1866980
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
bp
142-144 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3
InChIKey
KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)