Merck
86857
Supelco
Tetrabutylammoniumbromid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Größe auswählen
10 G
CHF 182.00
50 G
CHF 714.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 182.00
50 G
CHF 714.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.37
Beilstein:
3570983
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
LiChropur
Qualitätsniveau
Beschreibung
cationic
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Form
crystals
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
102-106 °C
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumbromid ist eine quaternäre Ammoniumverbindung, die häufig als Phasentransferkatalysator eingesetzt wird.[1] TBAB verkürzt die Retentionszeit und beseitigt Peak Tailing, indem es bei der chromatographischen Analyse von quaternären Ammoniumverbindungen als Ionenpaarreagenz wirkt.[2] Im geschmolzenen Zustand verhält sich TBAB wie eine ionische Flüssigkeit, die bei der Polymersynthese eine vielversprechende grüne Alternative zu organischen Lösungsmitteln darstellt.[3][4]
Anwendung
TBAB kann als Ionenpaarungsreagenz in der katalytischen Phasentransferextraktion und im Derivatisierungsverfahren bei der Bestimmung von Mikroverunreinigungen aus Wasserproben mithilfe der GC-Technik verwendet werden.[5]
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct polyamidation in molten tetrabutylammonium bromide: novel and efficient green media.
Mallakpour S and Yousefian H.
Polym. Bull., 60.2-3 , 191-198 (2008)
Novel biobased polyurethanes synthesized from nontoxic phenolic diol containing l-tyrosine moiety under green media.
Mallakpour S, et al.
Journal of Polymers and the Environment, 18.4, 685-695 (2010)
Ion-pair single-drop microextraction versus phase-transfer catalytic extraction for the gas chromatographic determination of phenols as tosylated derivatives.
Fiamegos, Yiannis C., Ageliki-Panayota Kefala, and Constantine D. Stalikas.
Journal of Chromatography A, 1190.1, 44-51 (2008)
Interfacial chemistry behavior of phase transfer catalysis for hydroxide ion initiated reactions.
Xia L, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 317.1, 747-750 (2008)
Effect of analogue ions in normal-phase ion-pair chromatography of quaternary ammonium compounds.
Bluhm LH and Li T.
Journal of Chromatographic Science, 37.8, 273-276 (1999)