Wichtige Dokumente
441090
2,2′-Azobis(2-Methylpropionitril)
98%
Synonym(e):
α,α′-Azo-isobutyronitril, AIBN, Azo-bis-(isobutylonitril), Freie-Radikale-Initiator
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChIKey
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Anwendung
- Polystyrol mittels seifenfreier Emulsionspolymerisation.
- Molekular geprägtes Polymer (MIP) unter Verwendung von 1-Vinylimidazol. MIP kann zum Quantifizieren des Farbstoffs Acid Violet 19 in Flusswasserproben eingesetzt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Protokolle
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.