Merck
11333054001
Roche
Digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-ε-aminocapronsäure-N-hydroxysuccinimidester
>90% (elementary analysis), pkg of 5 mg, powder, pH range 2-13
Synonym(e):
Digoxigenin-NHS-Ester, Dig-NHS-Ester, ε-Digoxigenin-3-0-acetamido-capronsäure-N-hydroxysuccinimidester, DIG-NHS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H50N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105600
PubChem Substanz-ID:
Form:
powder
Assay:
>90% (elementary analysis)
Qualitätsniveau
Assay
>90% (elementary analysis)
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 658.8
Verpackung
pkg of 5 mg
Hersteller/Markenname
Roche
pH-Bereich
2-13
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChIKey
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemisches Reagens zur Markierung von Proteinen und Oligonukleotiden. Eine reaktive Gruppe kann mit NH2-Gruppen (von Proteinen oder Oligonukleotiden) interagieren, eine andere reaktive Gruppe (Digoxigenin) reagiert mit Anti-Digoxigenin und kann auf diese Weise nachgewiesen werden.
Anwendung
Digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-ε-aminocapronsäure-N-hydroxysuccinimidester wurde zur Markierung der Sequenz (III) für die Linker-Molekülsequenz (VIII) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Digoxigenin ist eine nicht-radioaktive Immun-Markierung, die hauptsächlich zur Markierung von Proteinen und zur In-situ-Hybridisierung verwendet wird.
Prinzip
Der aktivierte Ester reagiert mit Aminogrupen unter milden Bedingungen. Der Digoxigenin-Teil kann in Proteine oder 5′-Amino-substituierte Oligonukleotide eingefügt werden.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 bis 5 mM
Arbeitslösung: Herstellung der Arbeitslösung
Unter Rühren werden 0,327 mg Digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-ε-aminocapronsäure-N-hydroxysuccinimidester in 8,18 μl DMSO oder Ethanol gelöst.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
Holtke HJ, et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41(7), 883-905 (1995)
Jan van Dieck et al.
Chemistry & biology, 21(3), 357-368 (2014-02-18)
Investigation of protein-protein interactions (PPIs) and protein phosphorylation in clinical tissue samples can offer valuable information about the activation status and function of proteins involved in disease progression. However, existing antibody-based methods for phosphorylation detection have been found to lack