Merck
11093274910
Roche
Anti-Digoxigenin-AP, Fab-Fragmente
from sheep
Synonym(e):
Antidigoxigenin, Dioxigenin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
solution
Verpackung
pkg of 200 μL (150 U)
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Digoxigenin ist ein Hapten, das bei der Markierung und Detektion von Nukleinsäuren nützlich ist. Dieses Produkt enthält Fab-Fragmente von polyklonalen Anti-Digoxigenin-Antikörpern, die an alkalische Phosphatase konjugiert sind. Anti-Digoxigenin-AP, Fab-Fragmente sind nützlich beim Nachweis digoxigeninmarkierter Verbindungen.
Spezifität
Der polyklonale Antikörpern vom Schaf ist spezifisch gegen Digoxigenin und Digoxin gerichtet und zeigt keine Kreuzreaktivität mit anderen Steroiden wie Humanöstrogene und -androgene.
Hitzeinaktivierung: ja
Anwendung
Verwenden Sie Anti-Digoxigenin-AP, Fab-Fragmente zum Nachweis digoxigeninmarkierter Verbindungen mittels:
  • cDNA-Array
  • Kolonie-/Plaque-Hybridisierung
  • Dot Blot
  • ELISA
  • Gel-Shift-Assay
  • Immunhistozytochemie
  • In-situ-Hybridisierung
  • Nicht radioaktiver DNA-Sequenzierungsblot
  • Northern Blot
  • RNase-Schutzassay
  • Southern Blot
  • Western Blot
  • Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
  • Schnitt-in-situ-Hybridisierung und Whole-Mount-in-situ-Hybridisierung
  • Elektrophorese-Mobilitätsshift-Assay
Angaben zur Herstellung
Nach der Immunisierung mit Digoxigenin wurde Schaf-IgG mittels Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt, und das spezifische IgG wurde mittels Immunsorption isoliert. Durch Papain-Verdau gewonnene Fab-Fragmente wurden mittels Gelfiltration aufgereinigt, an den spezifischen Marker konjugiert und in Puffer stabilisiert.
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab. Die folgenden Konzentration sind als Richtlinie zu verstehen:
  • Dot Blot: 150 mU/ml
  • ELISA: 150 bis 300 mU/ml
  • Immunhistozytochemie: 250 bis 500 mU/ml
  • In-situ-Hybridisierung 1,5 bis 7,5 mU/ml
  • Southern Blot: 150 mU/ml
  • Western Blot: 250 bis 500 mU/ml
Arbeitslösung: Northern Blot, Southern Blot
100 mM Maleinsäure, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Western Blot
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Andere Anwendungen
100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5.
1 % Blockierungsreagenz (w/v), 1 bis 5 % hitzeinaktiviertes fötales Rinderserum (v/v) oder normales Schafserum kann zur Reduzierung unspezifischer Bindung verwendet werden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Das verdünnte Konjugat ist bei 2 bis 8 °C 12 Stunden haltbar.
Setzen Sie es stets frisch an!
Hinweis zur Analyse
  • Kreuzreaktivität zu Digitoxin und Digitoxigenin: <1 %
  • Keine Kreuzreaktivität mit anderen Humanöstrogenen oder -androgenen wie Estradiol oder Testosteron
  • Kreuzreaktivität mit Digoxin: nicht bekannt
  • Konjugat bindet nicht an sich selbst
  • Normalerweise bindet ein Molekül des Konjugats an ein Molekül Digoxigenin, es gibt jedoch zwei potenzielle Bindungsstellen für Digoxigenin
  • Unspezifische Bindung an RNA ist nicht zu erwarten
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Rumballe B A, et al.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
Jer-Cherng Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
In situ hybridization methods for mouse whole mounts and tissue sections with and without additional β-galactosidase staining.
Komatsu Y, et al.
Mouse molecular embryology : methods and protocols, 1-15 (2014)
Tara C Carlisle et al.
The Journal of comparative neurology, 522(4), 861-875 (2013-08-14)
Electrical synapses are expressed prominently in the developing and mature nervous systems. Unlike chemical synapses, little is known about the developmental role of electrical synapses, reflecting the limitations imposed by the lack of selective pharmacological blockers. At a molecular level
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.