Merck
11207733910
Roche
Anti-Digoxigenin-POD, Fab-Fragmente
from sheep
Synonym(e):
Antidigoxigenin, Dioxigenin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized (clear, brown solution after reconstitution)
Verpackung
pkg of 150 U
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Digoxigenin ist ein Hapten, das bei der Markierung von Nukleinsäuren und in Detektionssystemen nützlich ist.[1] Dieses Produkt enthält Fab-Fragmente eines Anti-Digoxigenin-Antikörpers, der an Meerrettich-Peroxidase (POD) konjugiert ist. Fab-Fragmente von Anti-Digoxigenin-POD sind nützlich beim Nachweis Digoxigenin-markierter Verbindungen.
Spezifität
Der polyklonale Antikörper vom Schaf ist spezifisch gegen Digoxigenin und Digoxin gerichtet und zeigt keine Kreuzreaktivität mit anderen Steroiden wie Humanöstrogenen und -androgenen.
Anwendung
Verwenden Sie Fab-Fragmente von Anti-Digoxigenin-POD zum Nachweis digoxigeninmarkierter Verbindungen mittels:
  • Dot Blot
  • ELISA
  • Immunhistozytochemie[2]
  • In-situ-Hybridisierung[3][4]
  • Western Blot[5]
Angaben zur Herstellung
Nach der Immunisierung mit Digoxigenin wurde Schaf-IgG mittels Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt, und das spezifische IgG wurde mittels Immunsorption isoliert. Durch Papain-Verdau gewonnene Fab-Fragmente wurden mittels Gelfiltration aufgereinigt, an den spezifischen Marker konjugiert und in Puffer stabilisiert.
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab. Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen: Dot Blot: 150 mU/ml
  • ELISA: 50 bis 150 mU/ml
  • Immunhistozytochemie: 250 bis 500 mU/ml
  • In-situ-Hybridisierung: 1,5 bis 7,5 U/ml
  • Southern Blot: 150 mU/ml
  • Western Blot: 250 bis 500 mU/ml
Arbeitslösung: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5.
1 % Blockierungsreagenz (w/v), 1 bis 5 % hitzeinaktiviertes fötales Rinderserum (v/v) oder normales Schafserum kann zur Reduzierung unspezifischer Bindung verwendet werden.
Rekonstituierung
1 ml doppelt destilliertes Wasser hinzugeben, um eine Endkonzentration von 150 U/ml zu erhalten.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yutaka Daido et al.
Developmental biology, 392(1), 117-129 (2014-05-07)
The vertebrate retina contains two types of photoreceptor cells, rods and cones, which use distinct types of opsins and phototransduction proteins. Cones can be further divided into several subtypes with differing wavelength sensitivity and morphology. Although photoreceptor development has been
Sarah E Mercer et al.
PloS one, 7(12), e52375-e52375 (2013-01-10)
The inability to functionally repair tissues that are lost as a consequence of disease or injury remains a significant challenge for regenerative medicine. The molecular and cellular processes involved in complete restoration of tissue architecture and function are expected to
Hande Tunbak et al.
eLife, 9 (2020-05-06)
The zebrafish was used to assess the impact of social isolation on behaviour and brain function. As in humans and other social species, early social deprivation reduced social preference in juvenile zebrafish. Whole-brain functional maps of anti-social isolated (lonely) fish
X Peng et al.
Leukemia, 29(12), 2355-2365 (2015-06-25)
Controlled self-renewal and differentiation of hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) are critical for vertebrate development and survival. These processes are tightly regulated by the transcription factors, signaling molecules and epigenetic factors. Impaired regulations of their function could result in hematological malignancies.
Allison J Bardin et al.
Development (Cambridge, England), 137(5), 705-714 (2010-02-12)
Adult stem cells maintain tissue homeostasis by controlling the proper balance of stem cell self-renewal and differentiation. The adult midgut of Drosophila contains multipotent intestinal stem cells (ISCs) that self-renew and produce differentiated progeny. Control of ISC identity and maintenance
Artikel
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.