Merck
55865
Sigma-Aldrich
Digoxigenin-NHS-Ester
≥80% (HPLC)
Synonym(e):
ε-Digoxigenin-3-0-acetamido-capronsäure-N-hydroxysuccinimidester, DIG-NHS
Größe auswählen
1 MG
CHF 347.00
5 MG
CHF 1’090.00
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 347.00
5 MG
CHF 1’090.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H50N2O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 347.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥80% (HPLC)
Form
solid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
InChIKey
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Anwendung
Digoxigenin-NHS-Ester wird für die Herstellung von Streptavidin-Digoxigenin-Konjugat und Digoxin-rekombinantes Ara h1-Konjugat (Erdnussbestandteil) für die ELISA-Analyse eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Digoxigenin, ein Aglycon, ist ein pharmakologisch aktives Pflanzengift. Es ist weniger potent als Digoxin. Es wird in geringeren Dosen zum Behandeln von Herzerkrankungen eingesetzt. Digoxigenin ist in der Regel an eine weitere Nutzlast konjugiert, was seine verbleibende Aktivität oder Zugänglichkeit zu Gewebe reduziert. Da Digoxigenin permanent gebunden und vollständig von den Einfangmodulen bedeckt ist, kann es nicht als aktive Einheit genutzt werden.
Digoxigenin-NHS-Ester ist ein aktivierter Ester, der unter milden Bedingungen mit Aminogruppen reagiert, wobei die Digoxigenin-Einheit an Proteine oder 5′-Amino-substituierte Oligonukleotide bindet.[1][2] Die Digoxigenin-Markierung wird zum Immunmarkieren von Molekülen zum Nachweis mithilfe von Anti-Digoxigenin-Antikörpern mit hohen Affinitäten und hoher Spezifität verwendet.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Antolovic et al.
The Journal of biological chemistry, 273(26), 16259-16264 (1998-06-20)
Searching for a binding protein in blood, which may be involved in the specific transport of cardiac glycosides to their receptor sites on the sodium pump, we isolated a cardiac glycoside-binding protein (CGBG) of 26 kDa from the globulin fraction
R Antolovic et al.
FEBS letters, 368(1), 169-172 (1995-07-10)
The digoxigenin derivative N-hydroxysuccinimidyl digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-epsilon-aminocaproate (HDMA) has been shown to covalently label the ouabain binding site of the Na,K-ATPase epsilon subunit [Antolovic et al. (1995) Eur. J. Biochem. 227, 61-67]. In the present study we observed both, labeling and inactivation
Silke Metz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(20), 8194-8199 (2011-05-04)
Bispecific antibodies that bind cell-surface targets as well as digoxigenin (Dig) were generated for targeted payload delivery. Targeting moieties are IgGs that bind the tumor antigens Her2, IGF1R, CD22, or LeY. A Dig-binding single-chain Fv was attached in disulfide-stabilized form
Demonstration of a specific transport protein for cardiac glycosides in bovine blood.
R Antolovic et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 834, 618-620 (1997-12-24)
B Ahlemeyer et al.
European journal of biochemistry, 205(1), 269-275 (1992-04-01)
Digital-imaging fluorescence microscopy with fura-2 allows the determination of intracellular calcium concentration ([Ca2+]i) in single cells. At a cell density of 10(5) cells/petri dish 44% of the chick embryo heart cells had a high [Ca2+]i of 99.4 +/- 7.1 nM