Wichtige Dokumente
D9026
Digoxigenin
analytical standard
Synonym(e):
3β,12β,14β,21-Tetrahydroxy-20,(22)-norcholensäure-lacton, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolid, 5β,20(22)-Cardenolid-3β,12β,14-triol, Lanadigigenin
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 1694
Assay
≥98% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
SHIBSTMRCDJXLN-KCZCNTNESA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)