Merck
11175025910
Roche
DIG RNA-Markierungskit (SP6/T7)
greener alternative
sufficient for 2 x 10 labeling reactions, kit of 1 (12 components), suitable for hybridization, suitable for Southern blotting
Synonym(e):
DIG-System, RNA-Markierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
Verwendung
sufficient for 2 x 10 labeling reactions
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 (12 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Testzeit: 145 Minuten
Probenmaterialien
  • Linearisierte Plasmid-DNA
  • PCR-Produkt
Prinzip
Das DIG RNA-Markierungskit erzeugt DIG-markierte einzelsträngige RNA-Sonden bekannter Länge. Entweder SP6 oder T7 RNA-Polymerase transkribiert diese Sonden in vitro aus Template-DNA (in Gegenwart von Digoxigenin-UTP).
RNA-Markierung mittels In-vitro-Transkription
Die zu transkribierende DNA wird in die Polylinkerstelle eines geeigneten Transkriptionsvektors (z.B. pSPT 18 oder 19) kloniert, der Promotoren für SP6 und T7 RNA-Polymerasen enthält. Benachbarte Template-DNA wird an einer geeigneten Stelle linearisiert, und die RNA-Polymerasen werden zur Herstellung von „Run-off“-Transkripten verwendet. DIG-UTP wird in das Transkript eingebaut. Jedes 20. bis 25. Nukleotid der frisch synthetisierten RNA ist ein DIG-UTP. Da die Nukleotidkonzentration bei der Standard-Transkriptionsreaktion nicht zu einem beschränkenden Faktor wird, kann diese Reaktion große Mengen markierter RNA erzeugen.
Kit zur RNA-Markierung mit Digoxigenin-11-UTP durch In-vitro-Transkription mit SP6 und T7 Polymerasen. Mit dieser Methode werden einzelsträngige RNA-Sonden bekannter Länge hergestellt, die für zahlreiche Hybridisierungsverfahren eingesetzt werden können.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als eine empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Spezifität
Sensitivität und Spezifität
DIG-markierte RNA-Sonden detektieren Einzelkopie-Gene in nur 1 μg Säuger-DNA unter den folgenden Assaybedingungen: Die Hybridisierungsmischung enthält 20 bis 100 ng markierte Sonde/ml und die gebundene Sonde wird mittels Anti-DIG-Antikörper detektiert und mit dem Chemilumineszenzsubstrat CDP-Star visualisiert.
Hitzeinaktivierung: Die Reaktion wird durch Zugabe von 2 μl 0,2 M EDTA (pH 8,0) gestoppt.
Anwendung
Zur RNA-Markierung mit DIG-11-UTP durch In-vitro-Transkription mit SP6 und T7 RNA-Polymerasen. DIG-markierte „Run-off“-Transkripte werden mit hoher Effizienz synthetisiert und können in zahlreichen Hybridisierungsverfahren eingesetzt werden:
  • Northern Blots
  • Southern Blots
  • In-situ-Hybridisierungen
  • Plaque- oder Kolonie-Lifts
  • RNase-Schutzversuche
Aufgrund hochspezifischer und -empfindlicher Detektionssyteme können DIG-markierte Sonden für die Einzelkopie-Gendetektion in 1μg humaner Gesamt-DNA eingesetzt werden.
Hinweis: Da die Bindung zwischen DIG und UTP alkalibeständig ist, kann DIG-markierte RNA durch alkalische Behandlung fragmentiert werden. Durch eine leichte Verkürzung der DIG-markierten RNA-Sonde eignet sie sich möglicherweise besser für bestimmte Anwendungen der In-situHybridisierung.
Verpackung
1 Kit mit 12 Komponenten.
Qualität
Testprinzip: Das zu transkribierende DNA-Template wird in die Polylinkerstelle eines geeigneten Transkriptionsvektors kloniert, der Promotoren für SP6 und/oder T7 RNA-Polymerasen enthält. Nach der Linearisierung an einer geeigneten Stelle wird die RNA in Gegenwart von DIG-UTP transkribiert. Unter Standardbedingungen werden etwa 10μg DIG-markierte RNA voller Länge aus 1μg Template transkribiert.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • pSPT18 DNA 0.25 mg/ml
  • pSPT19 DNA 0.25 mg/ml
  • Control DNA 1, pSPT18-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • Control DNA 2, pSPT19-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • DIG-labeled Control RNA, DIG-labeled "antisense" neo RNA 100 ng/µl
  • Unlabeled Control RNA, neo poly (A) "sense" RNA 200 µg/ml
  • NTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Transcription Buffer 10x concentrated
  • DNase I, RNase-free 10 U/µl
  • Protector RNase Inhibitor 20 U/µl
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/µl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/µl
Alle anzeigen (12)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Karlgren et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (26)(26), doi:10-doi:10 (2009-04-21)
The high-throughput expression analysis technologies available today give scientists an overflow of expression profiles but their resolution in terms of tissue specific expression is limited because of problems in dissecting individual tissues. Expression data needs to be confirmed and complemented
Yu Liang et al.
Molecular medicine reports, 5(4), 1087-1091 (2012-01-17)
Schistosoma japonicum (S. japonicum) is an extremely harmful pathogen, which infects humans and causes severe public health problems. To date, no effective therapeutic drugs for this pathogen are available. In this study, we designed and constructed three hammerhead ribozymes targeting
Nathan Luebbering et al.
PloS one, 8(10), e76775-e76775 (2013-10-23)
The DYRKs (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases) are a conserved family of protein kinases that are associated with a number of neurological disorders, but whose biological targets are poorly understood. Drosophila encodes three Dyrks: minibrain/Dyrk1A, DmDyrk2, and DmDyrk3. Here we describe
Parvaneh Alizadeh et al.
Experimental eye research, 83(3), 679-687 (2006-05-11)
Cystatin C is the major inhibitor of the cysteine cathepsins. Polymorphisms in the cystatin C gene have recently been associated with the risk of developing Age-related Macular Degeneration (AMD). Oxidative stress is also thought to play a key role in
Maria Lynn Spletter et al.
Neural development, 2, 14-14 (2007-07-20)
Precise connections of neural circuits can be specified by genetic programming. In the Drosophila olfactory system, projection neurons (PNs) send dendrites to single glomeruli in the antenna lobe (AL) based upon lineage and birth order and send axons with stereotyped
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Protokolle
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).