Merck
5.33004
Supelco
Ammoniumacetat
for LC-MS LiChropur
Synonym(e):
Ammoniumacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
211-162-9
NACRES:
NB.21
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Form
solid
pH-Wert
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
114 °C
Löslichkeit
1480 g/L
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
410 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumacetat wird häufig als Puffer oderals Additiv der mobilen Phase in der Analyse mittels Flüssigchromatografie mit Massenspektrometrie-Kopplung (LC-MS)verwendet.
Anwendung
Ammoniumacetat kann als Additiv der mobilen Phasein der hydrophilen Interaktionsflüssigkeitschromatografie (HILIC) für dieAnalyse von Oligonukleotiden und siRNA verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical characterization of DNA and RNA oligonucleotides by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Journal of Chromatography A, 1648, 462184-462184 (2021)
Artikel
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Alle anzeigen
Protokolle
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.