Fortfahren mit
A7262
Ammoniumacetat
reagent grade, ≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.60
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 467.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
CHF 65.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate has been used:
  • in phenol extraction method to precipitate and extract proteins from different Cajanus cajan tissues
  • in ethanol precipitation for the high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization time-of-flight mass spectrometry (HPLC ESI-TOF) quantification of the oligonucleotides
  • to prepare acetonitrile and acetate buffer to perform chromatographic analyses of volatile compounds
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23807432301-M32301
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98%
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder, solid
form
solid
form
solid
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5%)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)