Merck
1.01116
Supelco
Ammoniumacetat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
211-162-9
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (acidimetric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
≤2% Water
Glührückstand
≤0.01% (as sulfate)
pH-Wert
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
114 °C
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
410 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Ammoniumacetat bei der Pufferherstellung: Eine Studie hob die Verwendung von Ammoniumacetat in Pufferlösungen für molekularbiologische Anwendungen hervor und betonte dessen Rolle bei der Aufrechterhaltung der pH-Stabilität und der Kompatibilität mit verschiedenen biochemischen Prozessen (Ahamed et al., 2024).
  • Hochreines Ammoniumacetat für die Massenspektrometrie: In einer anderen Studie wurde hochreines Ammoniumacetat zur Entwicklung einer robusten Massenspektrometriemethode für die Analyse komplexer biologischer Proben eingesetzt, was seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit und -genauigkeit demonstrierte (Mozayad et al., 2024).
  • Anwendungen in der Materialchemie: Im Bereich der Materialwissenschaft wurde Ammoniumacetat als Vorstufe für die Synthese neuartiger Materialien mit potenziellen Anwendungen in der Energiespeicherung und Elektronik verwendet, was seine Vielseitigkeit und funktionale Bedeutung verdeutlicht (Hansen et al., 2024).
  • Pharmazeutische Synthese: Eine Studie unterstrich seine Rolle in pharmazeutischen Formulierungen und befasste sich mit der Verwendung von Ammoniumacetat als Katalysator in Arzneimittelsyntheseprozessen als Beitrag zu effizienteren und saubereren Produktionsmethoden (Zhao et al., 2024).
  • Reagenz für Umwelttests: Ammoniumacetat spielt auch in der Umweltwissenschaft eine zentrale Rolle, insbesondere bei der Analyse von Boden- und Wasserproben zur Beurteilung der Schadstoffbelastung, wo es als wirksames Ionenpaarungsmittel zur Messung verschiedener Schadstoffe dient (Kopeć et al., 2024).
Verlinkung
Ersetzt: AX1220; AX1220-1; AX1220-3; AX1220-5; AX1220-20
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser, 25 °C): 6,7 - 7,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Kaliumpermanganat reduzierende Anteile (als Ameisensäure): ≤ 0,005 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,01 %
Wasser: ≤ 2,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable