Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.09112
Kalilauge
c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kalilauge, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
13 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Chemical and morphological analysis of explanted polyurethane vascular prostheses: the challenge of removing fixed adhering tissue.: In dieser Studie wird die Verwendung von Kaliumhydroxidlösung für die chemische Analyse bei der Untersuchung explantierter Gefäßprothesen aus Polyurethan beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entfernung von Gewebe liegt, das an den Biomaterialien haften bleibt (Zhang et al., 1996). (Zhang et al., 1996).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?