Merck
1.09141
Supelco
Natronlauge
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Natronlauge, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agentur
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Verpackung
Titripac® of
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
12.7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Adsorptionsstudien: Natriumhydroxidlösung wird zur Behandlung von Polymeradsorbenzien verwendet, um deren Adsorptionseigenschaften zu verbessern. In einer aktuellen Studie wird der Effekt der Behandlung eines PVC/Aliquat-336-Polymeradsorbens mit Natriumhydroxid auf die Chrom(VI)-Adsorption untersucht. Die Behandlung verbesserte die Adsorptionskapazität des Polymers und machte es effektiver bei der Entfernung von Schwermetallen aus wässrigen Lösungen (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Synthese von Natriumethoxid: Natriumhydroxidlösung wird bei der Synthese von Natriumethoxid verwendet, einem wichtigen Reagenz in der organischen Synthese. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Natriumethoxid bei Raumtemperatur effizient mit Natriumhydroxid und Ethanol-90 synthetisiert werden kann. Diese Methode stellt einen unkomplizierten und kostengünstigen Ansatz zur Herstellung dieses wichtigen chemischen Zwischenprodukts dar (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Korrosionshemmung: Natriumhydroxidlösung wird in Untersuchungen zur Korrosionshemmung verwendet. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass ein wässriger Extrakt aus Blättern der Pflanze Thespesia populnea die Korrosion von Aluminiumstahl in Natriumhydroxidlösung wirksam hemmen kann. In der Studie wurden Techniken aus der Elektrochemie verwendet, um die Bildung eines Schutzfilms auf der Stahloberfläche nachzuweisen, wobei das Potenzial natürlicher Inhibitoren in industriellen Anwendungen hervorgehoben wird (Brindha und Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac-Verpackung® - alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden - weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Hinweis zur Analyse
Form flüssig
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Verwandter Inhalt
Die Titration ist eine analytische Methode zur Bestimmung einer unbekannten Konzentration unter Verwendung einer Lösung mit bekannter Konzentration. Die Karl-Fischer-Titration ist eine selektive und weit verbreitete Titrationsmethode zur Bestimmung des Wassergehalts von Rohstoffen und Fertigprodukten.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.