Merck
417661
Sigma-Aldrich
Kalilauge
45 wt. % in H2O
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
43.0-47.0 wt. % (KOH basis, by HCl, titration)
45 wt. % in H2O
Dichte
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kalilauge (KOH) ist stark alkalisch und wird häufig in der chemischen Synthese verwendet. Der Apparat nach van Slyke und die Adsorptionsmethode nach Hildebrand werden zur Bestimmung der Löslichkeit von Sauerstoff in verschiedenen KOH-Konzentrationen verwendet.[1]
Anwendung
Kalilauge kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Depolymerisierung von Poly(ethylenterephthalat)(PET)-Flocken.[2]
  • Synthese von Kaliumbicarbonat und Kaliumcarbonat.[3]
  • Als Eluent in der Nicht-Suppressor-Ionenchromatographie zur Trennung und Bestimmung von anorganischen und organischen Anionen.[4]
  • Verseifung von Fruchtsamenöl zur Bestimmung von Tocopherolen und Tocotrienolen.[5]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The solubility and diffusion coefficient of oxygen in potassium hydroxide solutions.
Davis RE, et al.
Electrochimica Acta, 12(3), 287-297 (1967)
Nonsuppressor ion chromatography of inorganic and organic anions with potassium hydroxide as eluent.
Okada T and Kuwamoto T.
Analytical Chemistry, 55(7), 1001-1004 (1983)
Native oils from apple, blackcurrant, raspberry, and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols, and phytosterols: a health implication.
Pieszka M, et al.
Journal of Chemistry, 2015 (2015)
Kinetics of depolymerization of poly (ethylene terephthalate) in a potassium hydroxide solution.
Wan BZ, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(2), 509-514 (2001)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2007)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the 45 wt% specified w/w or w/v?
    1 answer
    1. The unit is weight/weight (w/w).
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf