Merck
1.02407
Supelco
Dinatriumoxalat
volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
Synonym(e):
Dinatriumoxalat, Oxalsäure-Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2Na2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
EG-Index-Nummer:
200-550-3
NACRES:
NA.24
Agentur
ISO 17025
reag. USP
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
250-270 °C (decomposition)
Dichte
2.27 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Di-Natriumoxalat ist ein volumetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit der höchstmöglichen Präzision gemessen wird. Sein Massenanteil wird durch potentiometrische Titration bestimmt und in einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert.
Anwendung
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) für Titerbestimmungen in Redox-Titrationen gemäß den Kapiteln „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur. eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
  • Hochreines Material, rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterialien
  • In einem durch DIN EN ISO/IEC 17034 akkreditierten Labor qualifiziert
  • In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
  • Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.