Wichtige Dokumente
900864
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonym(e):
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
InChIKey
WFOCWDDRVBJLGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)